Fontos dokumentumok
326860
Aluminum
foil, thickness 0.13 mm, ≥99.99% trace metals basis
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥99.99% trace metals basis
form
foil
öngyulladási hőmérséklet
1400 °F
ellenállás
2.6548 μΩ-cm
vastagság
0.13 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
sűrűség
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
[Al]
InChI
1S/Al
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Mennyiség
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.