Fontos dokumentumok
319775
Octanophenone
≥99%
Szinonimák:
Caprylophenone
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.5044 (lit.)
bp
285-290 °C (lit.)
mp
21.5-23.5 °C (lit.)
sűrűség
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ketone
phenyl
SMILES string
CCCCCCCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C14H20O/c1-2-3-4-5-9-12-14(15)13-10-7-6-8-11-13/h6-8,10-11H,2-5,9,12H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UDEVCZRUNOLVLU-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)