Merck
311367
Sigma-Aldrich
1,4-Phenylene diisocyanide
97%
Szinonimák:
1,4-Diisocyanobenzene
About This Item
Lineáris képlet:
C6H4(NC)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
128.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
160 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[C-]#[N+]c1ccc(cc1)[N+]#[C-]
InChI
1S/C8H4N2/c1-9-7-3-5-8(10-2)6-4-7/h3-6H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IXACFSRTSHAQIX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)