Merck
310204
Sigma-Aldrich
Copper(II) 4,4′,4′′,4′′′-tetraaza-29H,31H-phthalocyanine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C28H12CuN12
CAS-szám:
Molekulatömeg:
580.02
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form
solid
SMILES string
[Cu]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7cnccc37)c8cnccc68)c9cnccc59)c%10cnccc4%10
InChI
1S/C28H12N12.Cu/c1-5-29-9-17-13(1)21-33-22-14-2-6-31-11-19(14)27(35-22)40-28-20-12-32-8-4-16(20)24(39-28)38-26-18-10-30-7-3-15(18)23(37-26)36-25(17)34-21;/h1-12H;/q-2;+2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VHJDNKDQMUHOKI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)