Fontos dokumentumok
BCR461
Clay (F)
BCR®, certified reference material
Szinonimák:
Fluorine in clay
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Ügynökség
BCR®
gyártó/kereskedő neve
JRC
format
matrix material
Analízis megjegyzés
For more information please see:
BCR461
Jogi információk
BCR is a registered trademark of European Commission
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)