Fontos dokumentumok
262951
Silicon monoxide
powder, −325 mesh
Szinonimák:
Silicon monooxide
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
részecskeméret
−325 mesh
sűrűség
2.13 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
[O+]#[Si-]
InChI
1S/OSi/c1-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LIVNPJMFVYWSIS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Unraveling the Fundamental Mechanism of Interface Conductive Network Influence on the Fast-Charging Performance of SiO-Based Anode for Lithium-Ion Batteries.: This paper explores the role of interface conductive networks in enhancing the fast-charging capabilities of SiO-based anodes. The research highlights the critical mechanisms influencing the performance, offering pathways to develop high-efficiency lithium-ion batteries (Zhang et al., 2023).
- Distinctive Electric Properties of Group 14 Oxides: SiO2, SiO, and SnO2.: The study compares the electrical properties of various group 14 oxides, including silicon monoxide, to understand their potential applications in energy storage and other technologies. The findings provide a detailed analysis of SiO′s unique properties (Guerreiro et al., 2023).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.