Fontos dokumentumok
336823
Silicon monoxide
pieces, 3-10 mm, 99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Oxosilylene, Silicon oxide (SiO)
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
99.99% trace metals basis
Forma
pieces
részecskeméret
3-10 mm
sűrűség
2.13 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
[O+]#[Si-]
InChI
1S/OSi/c1-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LIVNPJMFVYWSIS-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.