Merck
256250
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Benzoin
99%
Szinonimák:
(S)-2-Hydroxy-2-phenylacetophenone
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH(OH)COC6H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
212.24
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
99%
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]19/D +115°, c = 1.5 in acetone
optikai tisztaság
ee: 99% (HPLC)
mp
135-137 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
ketone
phenyl
SMILES string
O[C@@H](c1ccccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13,15H/t13-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ISAOCJYIOMOJEB-ZDUSSCGKSA-N
Alkalmazás
Chiral starting material.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)