Fontos dokumentumok
250929
N,N′-Bis(salicylidene)-1,3-propanediamine
99%
Szinonimák:
N,N′-Disalicylidene-1,3-diaminopropane, N,N′-Trimethylene-bis(salicylimine)
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
99%
Forma
solid
mp
51-53 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
imine
SMILES string
Oc1ccccc1\C=N\CCC\N=C\c2ccccc2O
InChI
1S/C17H18N2O2/c20-16-8-3-1-6-14(16)12-18-10-5-11-19-13-15-7-2-4-9-17(15)21/h1-4,6-9,12-13,20-21H,5,10-11H2/b18-12+,19-13+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KLDZYURQCUYZBL-KLCVKJMQSA-N
Alkalmazás
- new trinuclear heterometallic Cu(II)-Mn(II) complexes
- mononuclear nickel complex, NiL (LH2 = N,N′-bis(salicylidene)-1,3-diaminopropane)
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)