Merck
222712
Sigma-Aldrich
2-Fluorocinnamic acid
98%
About This Item
Lineáris képlet:
FC6H4CH=CHCO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
166.15
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
mp
178-180 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
fluoro
SMILES string
OC(=O)\C=C\c1ccccc1F
InChI
1S/C9H7FO2/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h1-6H,(H,11,12)/b6-5+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IOUDZAFBPDDAMK-AATRIKPKSA-N
Alkalmazás
2-Fluorocinnamic acid was used in the synthesis of acrylamide.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Alexandre L'Heureux et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 15(2), 363-366 (2004-12-18)
Replacement of the morpholinyl moiety in (S,E)-N-[1-(3-morpholinophenyl)ethyl]-3-phenylacrylamide (1) with heteroaryl groups led to the identification of (S,E)-N-1-[3-(6-fluoropyridin-3-yl)phenyl]ethyl-3-(2-fluorophenyl)acrylamide (5) as a potent KCNQ2 potassium channel opener. Among this series of heteroaryl substituted acrylamides, (S,E)-N-1-[3-(1H-pyrazol-1-yl)phenyl]ethyl-3-(2-fluorophenyl)acrylamide (9) exhibits balanced potency and efficacy. The
Marina Marinović et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(19) (2020-09-27)
Harmicines represent hybrid compounds composed of β-carboline alkaloid harmine and cinnamic acid derivatives (CADs). In this paper we report the synthesis of amide-type harmicines and the evaluation of their biological activity. N-harmicines 5a-f and O-harmicines 6a-h were prepared by a