Merck
222275
Sigma-Aldrich
2-Thiopheneglyoxylic acid
95%
Szinonimák:
α-Oxo-2-thiopheneacetic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H4O3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
156.16
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
95%
Minőségi szint
Teszt
95%
mp
88-91 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)C(=O)c1cccs1
InChI
1S/C6H4O3S/c7-5(6(8)9)4-2-1-3-10-4/h1-3H,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GIWRVUADKUVEGU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2-Thiopheneglyoxylic acid was used in the synthesis of europium complexes.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Bin Yu et al.
Guang pu xue yu guang pu fen xi = Guang pu, 24(12), 1571-1574 (2005-04-15)
The complex of europium with 1,10-phenanthroline and 2-thiopheneglyoxylic acid (HL) was synthesized. Its chemical formula was determined to be [EuL2 x phen x (H2O)3]NO3 by elemental analysis, electrical conductivity, IR and 1H NMR. It was found that the europium ion