Merck
218979
Sigma-Aldrich
4-(Dimethylamino)cinnamic acid
99%
Szinonimák:
3-(4-Dimethylaminophenyl)acrylic acid, 3-[4-(Dimethylamino)phenyl]-2-propenoic acid, 4-(Dimethylamino)cinnamic acid, p-(Dimethylamino)cinnamic acid
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2NC6H4CH=CHCO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
191.23
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
form
powder
mp
227-228 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
CN(C)c1ccc(\C=C\C(O)=O)cc1
InChI
1S/C11H13NO2/c1-12(2)10-6-3-9(4-7-10)5-8-11(13)14/h3-8H,1-2H3,(H,13,14)/b8-5+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CQNPVMCASGWEHM-VMPITWQZSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Noah D Bronstein et al.
ACS nano, 13(4), 3839-3846 (2019-03-12)
We present a combined experimental and theoretical study of ligand-ligand cooperativity during X-type carboxylate-to-carboxylate ligand exchange reactions on PbS quantum dot surfaces. We find that the ligand dipole moment (varied through changing the substituents on the benzene ring of cinnamic