Fontos dokumentumok
GF66605788
Niobium carbide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99%
Szinonimák:
NB516010
About This Item
UNSPSC kód:
12352103
NACRES:
NA.23
Teszt
99%
form
powder
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 666-057-88
súly
50 g
maximum részecskeméret
45 (micron)
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)