Merck
187267
Sigma-Aldrich
4-Methyl-3-nitrobenzyl alcohol
≥98%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C6H3(NO2)CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
167.16
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
≥98%
Minőségi szint
Teszt
≥98%
Forma
solid
mp
39-43 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
nitro
SMILES string
Cc1ccc(CO)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-6-2-3-7(5-10)4-8(6)9(11)12/h2-4,10H,5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
URCWIFSXDARYLY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
4-Methyl-3-nitrobenzyl alcohol may be used in chemical synthesis.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)