Merck
176680
Sigma-Aldrich
Hypophosphorous acid-d3 solution
50 wt. % in D2O, 98 atom % D
About This Item
Lineáris képlet:
D3PO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
69.01
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
koncentráció
50 wt. % in D2O
technika/technikák
NMR: suitable
sűrűség
1.350 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
[2H]OP([2H])O[2H]
InChI
1S/H3O2P/c1-3-2/h1-3H/i1D,2D,3D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XRBCRPZXSCBRTK-CBYSEHNBSA-N
Általános leírás
The product is 50wt.% solution of hypophosphorous acid-d3 in D2O, having an isotopic purity of 98atom%. It can be obtained by proton-deuterium-exchange reaction in D2O. Deuterated hypophosphorous acid can be employed in neutron diffraction studies.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Reinvestigation of Crystal Structure and Non-Stoichiometry in Copper Hydride, CuH1-x(0= x= 0.26).
Auer H and Kohlmann H.
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 640(15), 3159-3165 (2014)