Merck
166731
Sigma-Aldrich
Methyl 2,5-dichlorobenzoate
99%
About This Item
Lineáris képlet:
Cl2C6H3CO2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
205.04
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
solid
mp
37-40 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
ester
SMILES string
COC(=O)c1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C8H6Cl2O2/c1-12-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10/h2-4H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SPJQBGGHUDNAIC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Methyl 2,5-dichlorobenzoate was used as starting reagent in the synthesis of poly(p-phenylene). It was used in isolation of microorganism degrading methyl benzoate, Burkholderia cepacia and its ability to degrade different methyl aromatic esters.
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Preparation of poly (p-phenylene) via a new precursor route.
Chaturvedi V, et al.
Macromolecules, 26(10), 2607-2611 (1993)
Microbial hydrolysis of methyl aromatic esters by Burkholderia cepacia isolated from soil.
Philippe G, et al.
FEMS Microbiology Ecology, 37(3), 251-258 (2001)