Merck
68383
Supelco
Ethyl p-toluenesulfonate
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C6H4SO3C2H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
200.25
Beilstein:
611213
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.511 (lit.)
bp
158-162 °C/10 mmHg (lit.)
mp
29-33 °C (lit.)
sűrűség
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCOS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H12O3S/c1-3-12-13(10,11)9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7H,3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VRZVPALEJCLXPR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Javasolt termékek
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
316.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
158 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)