Merck
162604
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile
98%
About This Item
Lineáris képlet:
HOC6H3(OCH3)CN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
149.15
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
mp
85-87 °C (lit.)
funkcionális csoport
nitrile
SMILES string
COc1cc(ccc1O)C#N
InChI
1S/C8H7NO2/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-4,10H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QJRWLNLUIAJTAD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
4-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile on treatment with sodium perborate yields 4-hydroxy-3-methoxybenzamide.
Alkalmazás
4-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile was used in the synthesis of 1,5-bis(4-cyano-2-methoxyphenoxy)-3-oxapentane.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Dorota Maciejewska et al.
European journal of medicinal chemistry, 48, 164-173 (2011-12-28)
A series of 20 pentamidine analogs were prepared using 2 general Schemes that evaluated heteroatoms, sulfobenzene and alkanediamide groups in the aliphatic linker and methoxy substituents attached to the benzene rings for efficacy against the fungal pathogen, Pneumocystis carinii in
Jerzy W Jaroszewski et al.
Natural product research, 19(3), 291-294 (2005-02-11)
Extract of Naravelia zeylanica (Ranunculaceae) yielded three simple benzamides, 3,4-methylenedioxybenzamide, 4-methoxybenzamide and 4-hydroxy-3-methoxybenzamide. These simple C6C1 metabolites have been encountered as natural products for the first time. The compounds were identified by direct comparison of their spectral (1H- and 13C-NMR)