Fontos dokumentumok
1.70238
Supelco
Sodium standard solution
traceable to SRM from NIST NaNO₃ in HNO₃ 0.5 mol/l 1000 mg/l Na Certipur®
Szinonimák:
Sodium Calibration Standard for ICP/AAS
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for EPA 200.7
termékcsalád
Certipur®
technika/technikák
AAS: suitable
pH
0.5 (20 °C in H2O)
sűrűség
1.013 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Related Categories
Általános leírás
This certified reference material (CRM) is produced in accordance with ISO 17034 and characterized in accordance with ISO/IEC 17025. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from a National Metrology Institute (NMI), e.g. NIST.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Alkalmazás
Sodium standard solution may be used as acalibration standard for atomic absorption spectroscopy.
Analízis megjegyzés
1000 mg/L Na in 0.5 mol/L HNO3, prepared with high-purityNaNO3, HNO3, and water
Egyéb megjegyzések
For a complete product listing of our Certipur® range of CRMs for ICP and AAS, technical information, and example certificates please visit our ICP & AAS standards website
Jogi információk
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.