Merck
149160
Sigma-Aldrich
3-Methylanisole
99%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C6H4OCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
122.16
Beilstein:
907023
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.513 (lit.)
bp
175-176 °C (lit.)
sűrűség
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1cccc(C)c1
InChI
1S/C8H10O/c1-7-4-3-5-8(6-7)9-2/h3-6H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OSIGJGFTADMDOB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
3-Methylanisole was used to study the functionalized core of calyciphylline A-type alkaloids.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
125.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
52 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Filippo Sladojevich et al.
Organic letters, 13(19), 5132-5135 (2011-09-09)
An efficient, robust, and scalable strategy to access the functionalized core of calyciphylline A-type alkaloids has been developed starting from commercially available 3-methylanisole. Key features of this approach are an intramolecular Michael addition/allylation sequence and a ring-closing metathesis step.