Fontos dokumentumok
136565
N-(3-Aminopropyl)-2-pyrrolidinone
technical grade
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
Forma
liquid
szennyeződések
2% 2-pyrrolidinone
törésmutató
n20/D 1.5 (lit.)
bp
120-123 °C/1 mmHg (lit.)
sűrűség
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
NCCCN1CCCC1=O
InChI
1S/C7H14N2O/c8-4-2-6-9-5-1-3-7(9)10/h1-6,8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HJORCZCMNWLHMB-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?