Merck
124311
Sigma-Aldrich
sec-Butyl sulfide
98%
Szinonimák:
Di-sec-butyl sulfide
About This Item
Lineáris képlet:
[C2H5CH(CH3)]2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
146.29
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.45 (lit.)
bp
165 °C (lit.)
sűrűség
0.839 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
thioether
SMILES string
CCC(C)SC(C)CC
InChI
1S/C8H18S/c1-5-7(3)9-8(4)6-2/h7-8H,5-6H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IEBAOPMEYUWQPD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
sec-Butyl sulfide was used in the determination of dialkyl sulfides using novel micropacked column prepared from the slurry of bis[1,2-bis(4-n-undecyloxyphenyl)ethane-1,2-dithiolene]nickel(II) coated on chromosorb W by micropacked gas chromatography.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
102.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
39 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Chiann-Tyng Chou et al.
Journal of chromatography. A, 1043(2), 255-263 (2004-08-28)
The preparation and mesomorphic properties of a substituted bis(dithiolene)nickel complex derived from 4, 4'-dimethoxybenzil are reported. The phase transition temperatures were based on data obtained by polarized light microscopy and differential scanning calorimetry. The mesogenic phase existed over the temperature