Merck
442658
Sigma-Aldrich
Ethynylferrocene
97%
Szinonimák:
Ferrocenylacetylene, Ferrocenylethyne
About This Item
Lineáris képlet:
(HC≡CC5H4)Fe(C5H5)
CAS-szám:
Molekulatömeg:
210.05
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
core: iron
reagent type: catalyst
mp
50-54 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C#C[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C7H5.C5H5.Fe/c1-2-7-5-3-4-6-7;1-2-4-5-3-1;/h1,3-6H;1-5H;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HFWSJSDVVFIFRS-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Gaulthier Rydzek et al.
ACS nano, 8(5), 5240-5248 (2014-04-18)
Simple preparation methods of chemically versatile and highly functionalizable surfaces remain rare and present a challenging research objective. Here, we demonstrate a simultaneous electropolymerization and electro-click functionalization process (SEEC) for one-pot self-construction of aniline- and naphthalene-based functional polymer films where