Fontos dokumentumok
288519
Silica gel
high-purity grade, pore size 60 Å, 5-25 μm particle size, without binder, suitable for thin layer chromatography (TLC)
About This Item
Javasolt termékek
material
plastic support
silica gel 60 matrix
Minőségi szint
grade
high-purity grade
Forma
powder
Jellemzők
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
kiszerelés
pkg of 250 g
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
technika/technikák
thin layer chromatography (TLC): suitable
külső felület
~500 m2/g
szennyeződések
≤0.001% Fe3+
részecskeméret
5-25 μm
pórusméret
0.75 cm3/g pore volume
60 Å medium pore diameter
60 Å pore size
pH
~6.8 (10% in aq. suspension)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.003%
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?