Gázkromatográfiás (GC) oszlopválasztási útmutató
Az optimális módszerteljesítmény elérése
A szakasz áttekintése
- A Supelco és a kapilláris oszlop története
- Hogyan válasszunk kapillárisoszlopot
- Kiegészítő olvasmányok
- A oszlopfázis kiválasztása iparágak szerint
- A oszlopfázis kiválasztása alkalmazás szerint /a>
- Kapilláris oszlopok fázisok szerint
- Tradicionális fázisok: GC oszlop polaritás skála
- Tradicionális fázisok:
- Tradicionális fázisok: Közepesen poláris
- Tradicionális fázisok: Polar
- Hagyományos fázisok: Erősen poláris
- Tradicionális fázisok:
- Királis fázisok
- PLOT oszlopok
- PLOT oszlopok SCOT oszlopok
- Katalógusszámok
A Supelco és a kapilláris oszlop története
A Supelco 1966-ban egy pennsylvaniai (USA) kisvárosban, egy apró garázsban kezdte meg a csomagolt gázkromatográfiás (GC) oszlopok gyártását. 1977-ben már üvegkapilláris GC-oszlopokat gyártottak, 1982-ben pedig megkezdődött az olvasztott szilícium-dioxid kapilláris GC-oszlopok gyártása. 1983-ban mutatták be az első speciális célú olvasztott szilícium-dioxid kapilláris GC-oszlopot. Azóta a speciális célú olvasztott szilícium-dioxid kapilláris GC-oszlopok lenyűgöző listája következett. Minden általunk gyártott kapilláris oszlopot szigorú minőségbiztosítási eljárások szerint tesztelünk, és garantáljuk a kielégítő teljesítményt.
A műszaki szolgálat vegyészei értékes segítséget nyújtanak a kapilláris oszlopok kiválasztásához és használatához. A műszaki ügyfélszolgálatot a 800-359-3041 (csak az USA-ban és Kanadában), 814-359-3041, itt.
elérheti.Hogyan válasszunk kapillárisoszlopot
Az optimális kromatográfiás elválasztás az oszlopnál kezdődik. A megfelelő kapilláris oszlop kiválasztása minden alkalmazáshoz négy jelentős tényezőn kell alapuljon: állófázis, oszlop I.D., filmvastagság és oszlophossz. E tényezőknek az oszlop teljesítményére gyakorolt gyakorlati hatásait ebben a szakaszban röviden, fontossági sorrendben tárgyaljuk. Vegye figyelembe, hogy ezek az információk általánosak. Az egyedi helyzetek indokolhatják az ezektől az irányelvektől való eltéréseket.
1. lépés - Állófázis
Az állófázis kiválasztása az oszlop kiválasztásának legfontosabb lépése. Az állófázis a kapilláris oszlop belső falára bevont film, és az elvégzendő alkalmazás alapján kell kiválasztani. A befecskendezett szerves vegyületek kémiai és fizikai tulajdonságainak különbségei és az állófázissal való kölcsönhatásaik képezik az elválasztási folyamat alapját. Ha az analit-fázis kölcsönhatások erőssége két vegyület esetében jelentősen különbözik, az egyiket tovább tartják vissza, mint a másikat. Az, hogy mennyi ideig tartják vissza őket az oszlopon (retenciós idő), ezeknek az analit-fázis kölcsönhatásoknak a mérőszáma.
Az állófázis kémiai jellemzőinek megváltoztatása megváltoztatja annak fizikai tulajdonságait. Két vegyület, amelyek egy adott állófázison együttelutálnak (nem válnak szét), egy másik, más kémiai tulajdonságú fázison szétválhatnak, ha az analit-fázis kölcsönhatások közötti különbség jelentős. Ez az oka annak, hogy a kapilláris oszlopfázisok széles választéka áll rendelkezésre. Mindegyik fázis az egyes kémiai analitosztályok számára a kölcsönhatások meghatározott kombinációját biztosítja.
Megalapozott alkalmazások
A gázkromatográfia, amelyet először az 1950-es években hoztak létre, kiforrott analitikai technika, számos megalapozott alkalmazással. Ezért valószínű, hogy létezik olyan irodalom, például írott módszertan vagy folyóiratok, amelyekben szerepel, hogy mely állófázisokat használták sikeresen egy adott alkalmazáshoz. Ezenkívül az oszlopgyártók rendszeresen közzétesznek fázisválasztási táblázatokat. Az ilyen táblázatok iparágak szerint kényelmesen elrendezve egyszerűsítik a megfelelő fázis kiválasztásának folyamatát. Először keresse meg az iparágának vagy érdeklődési területének megfelelő táblázatot. Ezután keresse meg az alkalmazást a diagramon belül, hogy azonosítsa az ajánlott oszlopfázist.
Új alkalmazások
Az új alkalmazások esetében gyakran nincs meglévő referencia, amely útmutatást adhatna. Ezekben a "módszerfejlesztési" esetekben az elemzendő vegyületek kémiájáról kell némi ismerettel rendelkezni. A fázis kiválasztása azon az általános kémiai elven alapul, hogy "a hasonló oldódik hasonlóan". A nem poláris vegyületek elemzéséhez a nem poláris oszlop az ajánlott kiindulópont. Hasonlóképpen, a poláris vegyületek elválasztásához általában poláris oszlopokat javasolnak. A "Fázis polaritása" melléklet (lásd alább) több ajánlott fázist ír le a vegyületek polaritásának egyes csoportjaihoz.
Fázis polaritása
Ez az egyetlen legfontosabb jellemző a kapilláris oszlop kiválasztásakor, mivel ez határozza meg a szelektivitást, vagyis az oszlopnak a minta komponensek elválasztására való képességét. A fázis kiválasztása azon az általános kémiai elven alapul, hogy "a hasonlót a hasonló oldja." A nem poláris vegyületek elemzéséhez a nem poláris oszlop a legjobb. A poláris oszlopok választják el a leghatékonyabban a poláris vegyületeket.
A nem poláris vegyületek általában csak szén- és hidrogénatomokból állnak, és szén-szén egyszerű kötéseket tartalmaznak. A nem poláris kapilláris oszlopok nagyon jól elválasztják ezeket a vegyületeket. A nem poláris vegyületek és a nem poláris fázis közötti kölcsönhatás diszperzív, azaz a van der Waals-erők irányítják. Ezek olyan molekulák közötti vonzások, amelyek a vegyület méretével növekednek. Így a nagyobb, magasabb forráspontú vegyületek hosszabb visszatartási idővel rendelkeznek. Az elúciós sorrend általában a vegyületek forráspontját követi.
A poláris vegyületek elsősorban szén- és hidrogénatomokból állnak, de tartalmaznak egy vagy több bróm-, klór-, fluor-, nitrogén-, oxigén-, foszfor- vagy kénatomot is. Az alkoholok, aminok, karbonsavak, diolok, észterek, éterek, ketonok és tiolok tipikus poláris vegyületek, amelyeket kapilláris GC-vel elemeznek. A köztes poláris vagy poláris kapilláris oszlopok jól elválasztják ezeket a vegyületeket. A diszperzív kölcsönhatások mellett a poláris vegyületek és a fázis közötti kölcsönhatások közé tartoznak a dipólus, π-π és/vagy sav-bázis kölcsönhatások. Az elválasztást e kölcsönhatások általános hatásainak különbségei határozzák meg.
A polarizálható vegyületek olyan vegyületek, amelyek szénből és hidrogénből állnak, de egy vagy több kettős vagy hármas szén-szén kötést tartalmaznak. E vegyületek közé tartoznak az alkének, alkinek és az aromás (benzolgyűrűt tartalmazó) szénhidrogének. E vegyületek elválasztására általában nagy polaritású kapilláris oszlopokat használnak.
Összetett polaritáson alapuló fázispolaritás |
---|
Kötött/nem kötött fázisok
A kötött fázisok immobilizáltak/kémiailag kötöttek (térhálósítottak) a csőben, míg a nem kötött fázisok egyszerűen a falon vannak bevonva. Általában a kötött fázis előnyösebb, mert használat közben kevésbé vérzik, magasabb hőmérsékleten is használható, és szükség esetén oldószerekkel öblíthető a felhalmozódott nem illékony anyagok eltávolítása érdekében. Ha nem áll rendelkezésre kötött fázis, például az erősen poláros fázisok esetében, stabilizált fázist kell keresni. Ezek a fázisok nem olyan tartósak, mint a kötött fázisok (nem öblíthetőek), de nagyobb hőstabilitással rendelkeznek, mint a nem kötött fázisok. Egyes alkalmazásoknál az egyetlen választás a nem kötött fázis.
2. lépés - oszlop belső átmérője
A kereskedelemben kapható kapilláris oszlopok belső átmérőinek jelenlegi választéka két tényező kiegyensúlyozását teszi lehetővé: a hatékonyság (elméleti lemezek száma) és a mintakapacitás (bármelyik mintakomponensnek az oszlopra felvihető mennyisége anélkül, hogy a kívánt éles csúcs túlterhelődne). Az egyik tényező optimalizálása a másiktól követel áldozatot. Az adott alkalmazáshoz ideális I.D. az analitikai igényektől függ.
Az oszlop I.D. hatását a hatékonyságra és a mintakapacitásra ábrázoljuk (1. táblázat). Amint látható, a 0,25 mm-es I.D. oszlopok a legtöbb alkalmazáshoz megfelelő lemez/méter értéket biztosítanak, miközben elfogadható mintakapacitást tesznek lehetővé. A hatékonyság és a mintakapacitás közötti kompromisszum miatt a 0,25 mm a legnépszerűbb I.D. a kapilláris GC oszlopoknál. A kisebb vagy nagyobb I.D.-vel rendelkező oszlopok lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy az alkalmazás követelményei alapján optimalizálja a hatékonyságot vagy a mintakapacitást.
Nagy hatékonyság: Kromatográfiailag keskeny és jól felbontott csúcsok formájában figyelhető meg. A kapilláris oszlop hatékonysága, amelyet lemezekben (N) vagy lemez/méterben (N/m) mérnek, az oszlop I.D.-jének csökkenésével nő. Ez a Fast GC egyik alapelve (további részletekért lásd a "Fast GC Brochure" című dokumentumot). Ha az elemzendő minta sok analitot tartalmaz, vagy olyan analitok vannak benne, amelyek szorosan egymás mellett eluálódnak, akkor a lehető legkeskenyebb I.D. kapilláris oszlopot kell kiválasztani. Vegye figyelembe, hogy a nagyon keskeny furatú, például 0,10 vagy 0,18 mm I.D. oszlopok speciális berendezést igényelhetnek, például olyan GC-t, amely nyomásszabályozóval rendelkezik, amely nagyobb oszlopfejnyomást tesz lehetővé.
Mintakapacitás: Az oszlop I.D. növekedésével nő. A széles furatú oszlopok a mintában lévő egyes analitok nagyobb tömegét képesek befogadni, mint a keskeny furatú kapilláris oszlopok. Az oszlop mintakapacitásának túllépése ferde csúcsokat és csökkent felbontást eredményez. Ezért, ha az elemzendő minták nagy koncentrációjú vegyületeket tartalmaznak, vagy koncentrációk széles tartományát képviselik, akkor széles furatú oszlopot kell választani. Ha a megfelelő I.D.-t választjuk, az oszlopnak lehetővé kell tennie, hogy a rendszer elegendő érzékenységet biztosítson a kisebb komponensek számára anélkül, hogy a nagyobb komponensek túlterhelnék. Az elemzőnek kell eldöntenie, hogy a széles furatú oszlop használatából eredő hatékonyságvesztés problémás-e az alkalmazás szempontjából. Vegye figyelembe, hogy a mintakomponensek jellege és a fázis polaritása befolyásolja a mintakapacitást. A nem poláris fázisok nagyobb kapacitással rendelkeznek a nem poláris analitokhoz, a poláris fázisok pedig nagyobb kapacitással a poláris analitokhoz.
Fast GC brossúra
A "Fast GC: A Practical Guide for Increasing Sample Throughput without Sacrificing Quality" című brossúra értékes információkat tartalmaz a Fast GC alapelveiről, amelyekkel ez a hely nem foglalkozik. Tartalmaz gyakorlati megfontolásokat, elméleti fejtegetéseket, a Fast GC méreteihez tartozó oszlopok felsorolását, kromatogramokat, a teljesítmény maximalizálására tervezett kapcsolódó termékek felsorolását, valamint a további olvasmányok irodalomjegyzékét.
3. lépés - Filmvastagság
A legtöbb 0,25 mm-es I.D. oszlop 0,25 vagy 0,50 μm filmvastagsággal rendelkezik. Az alkalmazástól függően az optimális filmvastagság eltérő lehet.
A filmvastagság csökkentése:
Az előnyök az élesebb csúcsok (ami növelheti a felbontást) és a csökkentett oszlopvérzés, amelyek mindkettő a jel-zaj viszony növekedését eredményezi. Emellett az oszlop maximális üzemi hőmérséklete is megnő. A hátrányok a csőfallal való fokozott analit kölcsönhatás és a csökkent analitkapacitás. A filmvastagság csökkentése azt is lehetővé teszi, hogy az analitok rövidebb retenciós idővel és alacsonyabb hőmérsékleten eluálódjanak, ami az alkalmazástól függően kívánatos vagy nem kívánatos lehet. A vékonyabb filmoszlopokat magas (>300 °C) forráspontú analitok (például peszticidek, PCB-k, FAME-k, ftalát-észterek és más félig illékony vegyületek), illetve nyomelemzésekhez kell használni.
Növekvő filmvastagság:
Az előnyök a csökkentett analit-cső kölcsönhatás és a megnövekedett mintakapacitás. Hátrányai a megnövekedett csúcsszélesség (ami csökkentheti a felbontást), a megnövekedett oszlopvérzés és az oszlop csökkent maximális üzemi hőmérséklete. A filmvastagság növelése szintén az analit visszatartásának növekedéséhez vezet (és növelheti a felbontást is, különösen az alacsony k értékű vegyületek esetében) és az elúciós hőmérséklet növekedéséhez. Az alkalmazástól függően ez utóbbi hatások lehetnek kívánatosak vagy nem kívánatosak. A vastagabb filmoszlopok a legalkalmasabbak az alacsony forráspontú analitokhoz (mint például az illékony szerves vegyületek és gázok). Az ilyen típusú analitok hosszabb ideig maradnak meg a vastagabb fólián, ami kiküszöbölheti a szubambiens kemencekörülmények szükségességét. A vastagabb fólia növeli a kapacitást is, így az oszlop nagyobb koncentrációjú mintákhoz is alkalmasabb lesz, mint egy vékonyabb fóliaoszlop.
Fázisarány (β)
A fólia vastagságának hatása kölcsönösen függ az oszlop I.D.-től. A fázisarány, béta (β), a gáz térfogatának és az állófázis térfogatának arányát fejezi ki az oszlopban:
β = | oszlop sugara (μm) 2 x filmvastagság (μm) |
A relatív kifejezésekkel ("vastag film" és "vékony film") ellentétben a β-értékek egyértelmű rangsort állítanak fel az oszlopok számára. Általános szabályként az oszlopokat a β-értékek alapján válassza ki a következőképpen:
β értékek akkor is hasznosak, ha egy adott analízishez az oszlop I.D. és filmvastagság kombinációkat változtatjuk, mivel az azonos fázisarányú oszlopok nagyon hasonló retenciós időket és elúciós sorrendet fognak biztosítani azonos analitikai körülmények között.
A hasonló β értékekkel rendelkező oszlopok
SLB®-5ms, 30 m x 0,53 mm belső átmérő, 0,50 μm (β = 265)
SLB®-5ms, 30 m x 0,25 mm I.D., 0,25 μm (β = 250)
4. lépés - Az oszlop hossza
A felbontás, az analízis ideje és a szükséges oszlopnyomás között általában egy 30 m-es oszlop biztosítja a legjobb egyensúlyt (2. táblázat). Speciális alkalmazások más oszlophosszúságot indokolhatnak.
Hosszabb oszlop: Nagyobb felbontást biztosít, de növeli az ellennyomást. Hangsúlyozni kell, hogy az oszlophossz megduplázása NEM duplázza meg a felbontást (a felbontás csak az oszlophossz négyzetgyökének megfelelően nő). Ha egy kritikus pár közötti felbontás kisebb, mint 1, az oszlophossz megduplázása nem fogja az alapértéket (legalább 1,5 felbontási érték) elérni. Az oszlophossz növelését a felbontás növelése érdekében csak végső megoldásként kell figyelembe venni. A felbontás növelésének hatékonyabb megközelítése az oszlop I.D.
Rövidebb oszlopok: Amikor nincs szükség nagy felbontásra, például szűrési célokra vagy olyan egyszerű minták esetében, amelyek összetevői kémiai szempontból nem hasonlóak. Ha azonban az oszlop I.D.-t a hosszal együtt csökkentjük, a felbontás megtartható, vagy bizonyos esetekben még növelhető is.
Olvasztott szilícium-dioxid csövek belső/külső átmérője |
---|
Kiegészítő olvasmányok
Az alábbiakban a gázkromatográfiával foglalkozó szakértők és kutatók által írt GC-irodalom listája található. Konzultáljon ezekkel a hivatkozásokkal, ha többet szeretne megtudni a gázkromatográfia számos aspektusáról.
- Harold McNair és James Miller, "Basic Gas Chromatography" (1997), Wiley, ISBN 0-471-17261-8.
- David Grant, "Capillary Gas Chromatography" (1996), Wiley, ISBN 0-471-95377-6.
- Dean Rood, "A Practical Guide to the Care, Maintenance, and Troubleshooting of Capillary Gas Chromatographic Systems" (1991), Hüthig, ISBN 3-7785-1898-4.
- Konrad Grob, "Split and Splitless Injection in Capillary GC" (1993), Hüthig, ISBN 3-7785-2151-9.
- Konrad Grob, "On-Column Injection in Capillary Gas Chromatography" (1991), Hüthig, ISBN 3-7785-2055-5.
- William McFadden, "Techniques of Combined Gas Chromatography/Mass Spectrometry: Applications in Organic Analysis" (1988), Robert E. Krieger Publishing Company, ISBN 0-89464-280-4.
- Marvin McMaster és Christopher McMaster, "GC/MS: A Practical User's Guide" (1998), Wiley-VCH, ISBN 0-471-24826-6.
- Janusz Pawliszyn, "Solid Phase Microextraction: Theory and Practice" (1997), Wiley-VCH, ISBN 0-471-19034-9.
Az oszlopok kiválasztása iparágak szerint
A Supelco kifejlesztette a speciális célú oszlopok legkiterjedtebb termékcsaládját, amelyet iparágspecifikus alkalmazásokhoz terveztek. Ezeket az oszlopokat úgy gyártják, hogy nagy felbontást, nagyszerű analitválaszt, alacsony vérzést és hosszú oszlopélettartamot biztosítsanak, ezáltal lehetővé téve az elemzők számára, hogy elérjék az általuk igényelt analitikai teljesítményt. A következő oldalakon található, könnyen olvasható fázisválasztási táblázatok praktikusan, iparágak szerint vannak elrendezve, hogy egyszerűsítsék a megfelelő fázis kiválasztásának folyamatát. Először keresse meg az iparágának megfelelő táblázatot. Ezután keresse meg az iparágon belüli alkalmazást az ajánlott fázis azonosításához.
A helyhez kötött fázis határozza meg azt is, hogy az oszlop milyen minimális és maximális hőmérsékleten használható. Ezért kritikus fontosságú, hogy a kiválasztott állófázis ellenálljon a GC-módszer hőmérsékleti követelményeinek. A hőmérsékleti korlátozások a kapilláris oszlop fázis szakaszában találhatók.
Környezetvédelmi ipar
Ipari higiéniai ipar
Kőolajipar
Bioüzemanyag-ipar
Kémiai ipar
Mezőgazdasági ágazat
Élelmiszer- és italipar
Az íz- és illatanyagipar
Kozmetikai és testápolási/tisztítószeripar
Farmáciai ipar
Klinikai ipar
Törvényszéki ipar
Élettudományi ipar
Oszlopválasztás alkalmazás szerint
Az előző oldalakon található iparágspecifikus kiválasztási táblázatok mellett ezek a könnyen olvasható fázisválasztási táblázatok az iparágtól független alkalmazások választási lehetőségeit emelik ki. Egyszerűen keresse meg az alkalmazást az ajánlott oszlopfázis azonosításához.
Az állófázis határozza meg azt is, hogy milyen minimális és maximális hőmérsékleten használható az oszlop. Ezért kritikus fontosságú, hogy a kiválasztott állófázis ellenálljon a GC-módszer hőmérsékleti követelményeinek. A hőmérsékleti korlátozások a kapilláris oszlopfázis szakasz alatt találhatók.
Gyors GC alkalmazások
GCxGC alkalmazások
Királis alkalmazások
Általános célú alkalmazások
Kapilláris oszlopok fázisok szerint
Információkat vagy specifikációkat keres egy adott fázishoz? Ez a rész tartalmazza a legnépszerűbb fázisokat, és információt nyújt az alkalmazásról, az USP-kódról, a polimerről és a hőmérsékleti határértékekről. Ahol két maximális hőmérséklet szerepel (pl. 200/220 °C), az első az izotermikus kemencés elemzésekre vonatkozik, míg a második a kemencehőmérsékletre programozott elemzésekre. Ha többet szeretne megtudni a felsorolt fázisokról, vagy ha olyan fázisról szeretne érdeklődni, amely nincs a listán, forduljon a műszaki szolgálathoz a 800-359-3041 (csak az USA-ban és Kanadában), 814-359-3041, vagy itt.
Tradicionális fázisok: GC oszlop polaritási skála
A GC oszlop polaritási skálánk egy kényelmes eszköz az oszlopok osztályozásához. Az általunk követett eljárást Prof. Luigi Mondello (Messinai Egyetem, Olaszország) javasolta nekünk. Minden oszlopot öt szondából álló sorozattal és több n-alkán markerrel jellemezünk, hogy meghatározzuk az egyes szondák retenciós indexét. A McReynolds-állandókat ezután az oszlop retenciós indexének adataiból számítják ki az ugyanazon öt szonda retenciós indexének adataihoz viszonyítva a szkvalánon, a legpólusmentesebb GC állófázison. Az öt McReynolds konstanst összeadjuk, hogy megkapjuk a polaritás (P) értékeket, amelyeket aztán az SLB®-IL100-ra (P=100-ra állítva) normalizálunk, hogy megkapjuk a polaritásszám (P.N.) értékeket.
Amikor a polaritásszám (P.N.) értékek kiszámításra kerültek, az egymáshoz való viszonyok vizuálisan is megjeleníthetők. A skála öt régióra van bontva. Az első négy régió (nem poláris, közepesen poláris, poláris és erősen poláris) általánosan elfogadott és több GC oszlopgyártó által használt. Az ötödik régióra (rendkívül poláris) az SLB®-IL111 2010-es bevezetésével vált szükségessé (előtte nem létezett oszlop ebben a régióban). Több kapilláris GC-oszlopunk pozíciója és maximális hőmérséklete látható (balra a nem ionos folyadékos oszlopok, jobbra az ionos folyadékos oszlopok). A GC oszlop polaritás skálánk használható az oszlopok kiválasztásához, mivel lehetővé teszi több oszlop egyszerű összehasonlítását, mivel minden P.N. érték mind a szkvalánhoz (0 a skálán), mind az SLB®-IL100-hoz (100 a skálán) viszonyítva van.
Válasszon:
- Non-poláris GC oszlopok olyan nem poláris vegyületekhez (például alkánokhoz), amelyek 1) csak szén- és hidrogénatomokat tartalmaznak, és
2) csak egyszerű kötéseket a szénatomok között. - Közepes poláris GC oszlopok nem poláris és/vagy poláris vegyületek váltakozó szelektivitásához.
- Poláris GC-oszlopok olyan poláris vegyületekhez (például alkoholok, aminok, karbonsavak, diolok, észterek, éterek, ketonok és tiolok), amelyek 1) elsősorban szén- és hidrogénatomokat, valamint 2) néhány bróm-, klór-, fluor-, nitrogén-, oxigén-, foszfor- és/vagy kénatomot is tartalmaznak.
- Nagyon poláros GC oszlopok olyan polarizálható vegyületekhez (mint például alkének, alkinek és aromás szénhidrogének), amelyek
1) csak szén- és hidrogénatomokat, és 2) néhány kettős és/vagy hármas kötést tartalmaznak a szénatomok között. - Extrémen poláris GC oszlopok a polarizálható vegyületek további szelektivitásához.
Tradicionális fázisok: Nem poláris
A nem poláris GC-oszlopok a GC állófázisok közül a legkevésbé szelektív fázisokkal készülnek. Általában olyan nem poláris vegyületek (pl. alkánok) elválasztására használják, amelyek 1) csak szén- és hidrogénatomokat, és 2) csak egyszerű kötéseket tartalmaznak a szénatomok között. Az eluálási sorrend általában az analitok forráspontját követi.
- A kölcsönhatások elsősorban diszperzívek (van der Waals-erők).
- A fenil funkciós csoportokat tartalmazó fázisok mérsékelt mértékű π-π kölcsönhatásoknak is alávethetők.
- A PTA-5 oszlopok speciálisan úgy vannak kialakítva, hogy erős bázikus kölcsönhatásokat is lehetővé tegyenek.
- Az oktil funkciós csoportokkal rendelkező fázisok alakszelektivitással is rendelkeznek.
- Alkalmazási terület: Ez a kőolajtermékek részletes elemzésére szolgáló oszlop a kőolaj- és vegyiparban egyedülálló szelektivitásáról ismert. A benzol/1-metilciklopentén és a toluol/2,3,3,3-trimetil-pentán alapszintű elválasztásai, amelyek ezzel az oszlopal lehetségesek, a klasszikus poli(dimetil-sziloxán) oszlopokkal nem érhetők el.
- USP kód: Nincs
- Fázis: Kötött; poli(50% n-oktil/50% metil-sziloxán)
- Temp. Határértékek: -60 °C-tól 220 °C-ig (izotermikus vagy programozott)
- Alkalmazás: Ennek az oszlopnak az alacsony polaritása megközelíti a szkvalánt, így lényegesen kevésbé poláris, mint a széles körben használt nem poláris poli(dimetil-sziloxán) oszlopoké. Ez az oszlop egyedülálló szelektivitást kínál a nem poláris és a közepes polaritású oszlopokhoz képest, és PCB-tartalmú minták megerősítő elemzéseire használható.
- USP kód: Nincs
- Fázis: Kötött; poli(50% n-oktil/50% metil-sziloxán)
- Temp. Határértékek:
-- ≤0,32 mm I.D.: -60 °C-tól 280 °C-ig (izotermikus vagy programozott)
-- ≥0.53 mm I.D.: -60 °C-tól 260 °C-ig (izotermikus vagy programozott)
- Alkalmazás: Ezek a nagymértékben reprodukálható oszlopok jelentős elméleti lemezszámmal rendelkeznek, és kőolajtermékek részletes elemzésére tervezték őket PIANO, PONA és PNA típusú analitekre. A 100 m-es változathoz egy kiterjedt, több mint 400 analitot tartalmazó retenciós index adatlap tartozik.
- USP-kód: Ezek az oszlopok megfelelnek az USP G1, G2 és G9 követelményeknek.
- Fázis: Kötött; poli(dimetil-sziloxán)
- Temp. Határértékek: -60 °C-tól 320 °C-ig (izotermikus vagy programozott)
- Alkalmazás: Ezeket az oszlopokat az ASTM D2887 módszerhez (kőolajfrakciók szimulált desztillációja [Sim Dis]) tervezték. Válassza a Petrocol® 2887-et olyan mintákhoz, amelyek forráspontja legfeljebb 1 000 °F. Használja a Petrocol® EX2887-et az 1 000 °F-nál magasabb forráspontú mintákhoz.
- USP-kód: Ezek az oszlopok megfelelnek az USP G1, G2 és G9 követelményeknek.
- Fázis: Kötött; poli(dimetil-sziloxán)
- Temp. Határértékek:
-- Petrocol® 2887: Subambient 350 °C-ig (izotermikus vagy programozott)
-- Petrocol® EX2887: Subambienttől 380 °C-ig (izotermikus vagy programozott) - Alkalmazás: Ez az oszlop az SPB®-1 speciális változata, amelyet kéngázok és más illékony kénvegyületek elemzésére fejlesztettek ki. Az oszlop viszonylag alacsony oszlopvérzést mutat, ami kompatibilissé teszi a kénspecifikus detektorokkal való használatra.
- USP-kód: Ez az oszlop megfelel az USP G1, G2 és G9 követelményeknek.
- Fázis: Kötött; poli(dimetil-sziloxán)
- Temp. Határértékek: -60 °C-tól 300 °C-ig (izotermikus vagy programozott)
- Alkalmazás: Ezt az oszlopot általános célú alkalmazásokhoz tervezték, ahol nem poláris oszlopra van szükség. Az analitok elválasztása elsősorban forráspont szerint történik.
- USP-kód: Ez az oszlop megfelel az USP G1, G2 és G9 követelményeinek.
- Fázis: Kötött; poli(dimetil-sziloxán)
- Temp. Határértékek:
-- ≤0,32 mm I.D., <2 μm: -60 °C-tól 325 °C-ig (izotermikus) vagy 350 °C-ig (programozott)
-- ≤0,32 mm I.D, ≥2 μm: -60 °C-tól 300 °C-ig (izotermikus vagy programozott)
-- ≥0,53 mm I.D., <2 μm: -60 °C-tól 300 °C-ig (izotermikus) vagy 320 °C-ig (programozott)
-- ≥0,53 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C-tól 260 °C-ig (izotermikus) vagy 280 °C-ig (programozott) - Alkalmazás: Ezt az oszlopot gyakran használják hagyományos általános célú alkalmazásokhoz, ahol nem poláris oszlopra van szükség. Az analiteket elsősorban forráspontjuk szerint választják el.
- USP-kód: Ez az oszlop megfelel az USP G1, G2 és G9 követelményeinek.
- Fázis: Kötött; poli(dimetil-sziloxán)
- Temp. Határértékek:
-- ≤0,32 mm I.D., <2 μm: -60 °C-tól 320 °C-ig (izotermikus vagy programozott)
-- ≤0,32 mm I.D, ≥2 μm: -60 °C-tól 300 °C-ig (izotermikus vagy programozott)
-- ≥0,53 mm I.D., <2 μm: -60 °C-tól 300 °C-ig (izotermikus) vagy 320 °C-ig (programozott)
-- ≥0,53 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C-tól 260 °C-ig (izotermikus) vagy 280 °C-ig (programozott) - Alkalmazás: Az 5%-os fenil-ekvivalens fázis forráspontú elúciós sorrendet biztosít a szelektivitás enyhe növekedésével, különösen az aromás vegyületek esetében. Az alacsony vérzési tulajdonságok, az inertitás és a tartósság miatt ez az oszlop a környezeti analitok (például félbolti anyagok, peszticidek, PCB-k és herbicidek), vagy bárhol, ahol alacsony vérzési sebességű, nem poláris oszlopra van szükség, a legjobb választás.
- USP-kód: Ez az oszlop megfelel az USP G27 és G36 követelményeinek.
- Fázis: Kötött és erősen térhálósított; szilfenilén polimer gyakorlatilag egyenértékű polaritású poli(5% difenil/95% dimetil-sziloxán)
- Temp. Határértékek:
-- ≤0,32 mm I.D.: -60 °C-tól 340 °C-ig (izotermikus) vagy 360 °C-ig (programozott)
-- ≥0.53 mm I.D.: -60 °C-tól 330 °C-ig (izotermikus) vagy 340 °C-ig (programozott) - Alkalmazás: Ezt a robusztus fémoszlopot kifejezetten a B100 biodízel mintákban lévő szabad és összes glicerin meghatározására tervezték. Beépített védőburkolat biztosítja a védelmet szivárgásmentes csatlakozással (a védőburkolat és az analitikai oszlop egy összefüggő csődarab; a védőburkolat és az analitikai oszlop között nincs csatlakozás).
- USP-kód: Nincs
- Fázis: Kötött; szabadalmaztatott
- Temp. Határértékek: -60 °C-tól 380 °C-ig (izotermikus) vagy 430 °C-ig (programozott)
- Alkalmazás: Ezt az oszlopot aminok és más bázisos analitok elemzésére tervezték.
- USP kód: Nincs
- Fázis: Kötött; bázismódosított poli(5% difenil/95% dimetil-sziloxán)
- Temp. Határértékek:
-- ≤0,32 mm I.D.: -60 °C és 320 °C között (izotermikus vagy programozott)
-- ≥0,53 mm I.D, <2 μm: -60 °C és 320 °C között (izotermikus vagy programozott)
-- ≥0,53 mm I.D, ≥2 μm: -60 °C-tól 260 °C-ig (izotermikus) vagy 280 °C-ig (programozott) - Alkalmazás: Ez az oszlop egy alkalmazásspecifikus, nem poláris oszlop, amelyet növényi szterinek, koleszterin és egyéb állati szterinek reprodukálható analízisére terveztek.
- USP Code: None
- Phase: Kötött; poli(5% difenil/95% dimetil-sziloxán)
- Temp. Határértékek: -60 °C-tól 320 °C-ig (izotermikus vagy programozott)
- Alkalmazás: Ezt a népszerű oszlopot általános célú alkalmazásokhoz tervezték, ahol nem poláris oszlopra van szükség. Az alacsony feniltartalom hőstabilitást biztosít a 100% poli(dimetil-sziloxán) oszlopokhoz képest.
- USP kód: Ez az oszlop megfelel az USP G27 és G36 követelményeinek.
- Fázis: Kötött; poli(5% difenil/95% dimetil-sziloxán)
- Temp. Határértékek:
-- ≤0,32 mm I.D., <2 μm: -60 °C-tól 325 °C-ig (izotermikus) vagy 350 °C-ig (programozott)
-- ≤0,32 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C-tól 300 °C-ig (izotermikus vagy programozott)
-- ≥0,53 mm I.D., <2 μm: -60 °C-tól 300 °C-ig (izotermikus) vagy 320 °C-ig (programozott)
-- ≥0,53 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C-tól 260 °C-ig (izotermikus) vagy 280 °C-ig (programozott) - Alkalmazás: Ez a nem pólusos általános célú oszlop elsősorban forrásponti elúciós rendet biztosít, a szelektivitás enyhe növekedésével, különösen az aromás vegyületek esetében.
- USP kód: Ez az oszlop megfelel az USP G27 és G36 követelményeknek.
- Fázis: Kötött; poli(5% difenil/95% dimetil-sziloxán)
- Temp. Határértékek:
-- ≤0,32 mm I.D., <2 μm: -60 °C-tól 320 °C-ig (izotermikus vagy programozott)
-- ≤0,32 mm I.D, ≥2 μm: -60 °C-tól 300 °C-ig (izotermikus vagy programozott)
-- ≥0,53 mm I.D, <2 μm: -60 °C-tól 300 °C-ig (izotermikus) vagy 320 °C-ig (programozott)
-- ≥0,53 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C-tól 260 °C-ig (izotermikus) vagy 280 °C-ig (programozott)
Tradicionális fázisok: A köztes poláris GC-oszlopok olyan fázisokkal készülnek, amelyek nem poláris és poláris elemeket egyaránt tartalmaznak. Így általában a nem poláris és poláris oszlopok váltakozó szelektivitásának biztosítására használják őket. Az eluálási sorrendet a lehetséges kölcsönhatások általános hatásainak különbségei határozzák meg.
- A kölcsönhatások erősen diszperzívek (van der Waals-erők). Minél nagyobb a fázis fenil-tartalma, annál erősebbek a kölcsönhatások.
- A fenil funkciós csoportokat tartalmazó fázisok π-π, dipól-dipól és dipól-indukált dipól kölcsönhatásoknak is alávethetők. Minél nagyobb a fenil-tartalom, annál erősebbek ezek a kölcsönhatások.
- A cianopropil funkciós csoportokat tartalmazó fázisok erős dipól-dipól és mérsékelt bázikus kölcsönhatásoknak is alávethetők. Minél nagyobb a cianopropil tartalom, annál erősebbek ezek a kölcsönhatások.
- Alkalmazás: Ezt az oszlopot kifejezetten az elválasztás, a hatékonyság és az alacsony vérzés szempontjából tesztelték. Környezeti mintákból származó illékony halogénezett, nem halogénezett és aromás szennyezőanyagok purge-and-trap elemzésére tervezték.
- USP kód: Ez az oszlop megfelel az USP G43 követelményeinek.
- Fázis: Bonded; szabadalmaztatott
- Temp. Határértékek:
-- ≤0,32 mm belső átmérőjű: Környezet alatti hőmérséklet 250 °C-ig (izotermikus vagy programozott)
-- ≥0,53 mm I.D: Subambient és 230 °C között (izotermikus vagy programozott)
- Alkalmazás: Ezt az oszlopot kifejezetten úgy készítették és tesztelték, hogy megfeleljen az Egyesült Államok Gyógyszerkönyvének és az Európai Gyógyszerkönyvnek a gyógyszerkészítményekben lévő oldószer-maradékok meghatározására szolgáló módszereinek.
- USP-kód: Ez az oszlop megfelel az USP G43 követelményeinek.
- Fázis: Kötött; poli(6% cianopropil-fenil/94% dimetil-sziloxán)
- Temp. Határértékek: -20 °C-tól 260 °C-ig (izotermikus vagy programozott)
- Application: Ez az illékony szerves vegyületek (VOC) elemzésére tervezett, közepes polaritású oszlop nagyszerű visszatartást és felbontást biztosít az erősen illékony vegyületek esetében. Használja ezt az oszlopot közvetlen injektáló portokban vagy purge-and-trap rendszerekhez csatlakoztatva.
- USP kód: Nincs
- Fázis: Bonded; szabadalmaztatott
- Temp. Határértékek:
-- ≤0,32 mm I.D., <2 μm: Környezet alatti hőmérséklet 250 °C-ig (izotermikus vagy programozott)
-- ≤0,32 mm I.D., ≥2 μm: Subambient és 230 °C között (izotermikus vagy programozott)
-- ≥0,53 mm I.D., <2 μm: Subambient 250 °C-ig (izotermikus vagy programozott)
-- ≥0,53 mm I.D., ≥2 μm: Subambienttől 230 °C-ig (izotermikus vagy programozott) - Alkalmazás: Ez az oszlop a magasabb (20%) feniltartalom miatt köztes polaritású, ami a poláris vegyületek eltérő elúciós sorrendjét eredményezi a megerősítő információkhoz. Gyakran használják aromás analitok elemzésére.
- USP kód: Ez az oszlop megfelel az USP G32 követelményeinek.
- Fázis: Bonded; poli(20% difenil/80% dimetil-sziloxán)
- Temp. Határértékek: -25 °C-tól 300 °C-ig (izotermikus vagy programozott)
- Alkalmazás: A cianopropilfenil funkciós csoport helyettesítésének köszönhető fokozott fázispolaritás más fázisokhoz képest egyedülálló szelektivitást biztosít. Ez az oszlop jól működik ECD, NPD és MSD detektorokat alkalmazó rendszerekkel, és gyakran használják alkoholok, oxigenátok, gyógyszerek, peszticidek és PCB alkalmazásokhoz.
- USP kód: Ez az oszlop megfelel a G46 követelményeknek
- Fázis: Kötött; poli(14% cianopropil-fenil/86% dimetil-sziloxán)
- Temp. Határértékek:
-- ≤0,32 mm belső átmérő: Környezet alatti hőmérsékleten 280 °C-ig (izotermikus vagy programozott)
-- ≥0,53 mm I.D: Subambient és 260 °C között (izotermikus vagy programozott) - Alkalmazás: Ezt az oszlopot kifejezetten 18 klórozott peszticid alacsony koncentrációjával tesztelték, ECD detektorral. A szelektivitás és a hatékonyság mellett a 4,4'-DDT és az endrin minimális lebomlását is tesztelték. Ez az oszlop herbicidek elemzésére is alkalmas.
- USP kód: Nincs
- Fázis: Kötött; saját fejlesztésű
- Temp. Határértékek: Subambienttől 300 °C-ig (izotermikus vagy programozott)
- Alkalmazás: A 35%-os feniltartalommal ez az oszlop magasabb polaritási lehetőséget kínál az alacsonyabb feniltartalmú oszlopokhoz képest. Ez az oszlop hasznos a poláris vegyületek elemzése során, mivel a nem poláris vegyületekhez képest hosszabb ideig visszatartja őket.
- USP-kód: Ez az oszlop megfelel az USP G42 követelményeinek.
- Fázis: Kötött; poli(35% difenil/65% dimetil-sziloxán)
- Temp. Határértékek: 0 °C-tól 300 °C-ig (izotermikus vagy programozott)
- Alkalmazás: Ez az oszlop rendelkezik a legmagasabb feniltartalommal a gyakori feniltartalmú fázissorozatok közül. Az oszlop hasznos poláros analitok elemzésére, és hasznos megerősítő információkat szolgáltat. Emellett további szelektivitást biztosít a többmagvú aromás szénhidrogén-izomerek esetében az alacsonyabb feniltartalmú oszlopokkal szemben.
- USP-kód: Ez az oszlop megfelel az USP G3 követelményeinek.
- Fázis: Kötött; poli(50% difenil/50% dimetil-sziloxán)
- Temp. Határértékek: 30 °C-tól 310 °C-ig (izotermikus vagy programozott)
Tradicionális fázisok: A poláris GC oszlopok poláris állófázisok felhasználásával készülnek, a leggyakoribbak a polietilénglikol és módosított változatai. Ezeket az oszlopokat általában olyan poláris analitok (például alkoholok, aminok, karbonsavak, diolok, észterek, éterek, ketonok és tiolok) elválasztására használják, amelyek 1) elsősorban szén- és hidrogénatomokat, valamint 2) némi bróm-, klór-, fluor-, nitrogén-, oxigén-, foszfor- és/vagy kénatomot is tartalmaznak. Az eluálási sorrendet a lehetséges kölcsönhatások általános hatásainak különbségei határozzák meg.
- A diszperzív (van der Waals-erők), π-π, dipólus-dipólus és dipólus-indukált dipólus kölcsönhatások mind erősek ezeknél az oszlopoknál.
- Mérsékelt mennyiségű hidrogénkötés és bázikus kölcsönhatás is lehetséges.
- AzSPB®-1000 és a NUKOL™ oszlopok speciálisan úgy vannak kialakítva, hogy erős savas kölcsönhatásokat is lehetővé tegyenek.
- A Carbowax® amin oszlopok speciálisan úgy vannak kialakítva, hogy erős bázikus kölcsönhatásokat is lehetővé tegyenek.
- Alkalmazás: A Supelco az iparágban a cianopropil oszlopok legszélesebb választékát kínálja, mint például ezt a közepes polaritású oszlopot.
- USP kód:Ez az oszlop megfelel az USP G7 és G19 követelményeknek.
- Fázis: Kötött; poli(50% cianopropil-fenil/50% dimetil-sziloxán)
- Temp. Határértékek: 45 °C-tól 220 °C-ig (izotermikus) vagy 240 °C-ig (programozott)
- Alkalmazás: Ez az oszlop biztosítja a szükséges polaritást a többszörösen telítetlen zsírsavak (PUFA-k) zsírsav-metilészterek (FAME-k) formájában történő elemzésekhez. Ezt az oszlopot kifejezetten úgy hangoltuk, hogy nagymértékben reprodukálható elemzéseket biztosítson.
- USP kód:Ez az oszlop megfelel az USP G18 követelményeinek.
- Fázis: Kötött; poli(alkilénglikol)
- Temp. Határértékek: 50 °C-tól 220 °C-ig (izotermikus vagy programozott)
- Alkalmazás: A savas funkciós csoportok beépítése a fázisba savas jelleget kölcsönöz ennek az oszlopnak, ami hasznos az illékony savas vegyületek elemzéséhez. Nagy teljesítményt nyújt a glikolok elemzéseihez. Ez az ajánlott oszlop etilénglikol elemzésekhez.
- USP kód:Ez az oszlop megfelel az USP G25 és G35 követelményeknek.
- Fázis: Kötött; savval módosított poli(etilénglikol)
- Temp. Határértékek: 60 °C-tól 200 °C-ig (izotermikus) vagy 220 °C-ig (programozott)
- Alkalmazás: A savas funkciós csoportok beépítése a fázisba savas jelleget kölcsönöz ennek az oszlopnak, ami hasznos az illékony savas vegyületek elemzéséhez. A nehezen analizálható karbonsavak (szabad zsírsavak) kiváló csúcsformával és minimális adszorpcióval elemezhetők.
- USP kód:Ez az oszlop megfelel az USP G25 és G35 követelményeknek.
- Fázis: Kötött; savval módosított poli(etilénglikol)
- Temp. Határértékek: 60 °C-tól 200 °C-ig (izotermikus) vagy 220 °C-ig (programozott)
- Alkalmazási terület: Karbowax® Amine
- Alkalmazási terület: Ezt a speciálisan elkészített bázisdeaktivált oszlopot elsődleges, másodlagos és harmadlagos aminok, valamint más illékony bázisos vegyületek elemzésére tervezték.
- USP kód:Nincs.
- Fázis: Nem kötött; bázissal módosított poli(etilénglikol)
- Temp. Határértékek: 60 °C-tól 200 °C-ig (izotermikus vagy programozott)
- Alkalmazás: Ez az oszlop lehetővé teszi a zsírsav-metil-észterek (FAME), különösen az omega-3 és omega-6 zsírsavak nagymértékben reprodukálható elemzését. Vizsgálatai biztosítják a reprodukálható FAME egyenértékű lánchossz (ECL) értékeket és a kulcsfontosságú komponensek felbontását.
- USP-kód:Ez az oszlop megfelel az USP G16 követelményeinek.
- Fázis: Kötött; poli(etilénglikol)
- Temp. Határértékek: 50 °C-tól 280 °C-ig (izotermikus vagy programozott)
- Alkalmazás: Ez az oszlop az egyik legszélesebb körben használt poláris fázison, a Carbowax™ 20M-en alapul, és egy poláris oszlop, amely alkalmas oldószerek, zsírsav-metilészterek (FAME), élelmiszer-, íz- és illatanyag-vegyületek, alkoholok és aromás anyagok elemzésére. Ezenkívül ez az oszlop kiváló választás, ha egy poláris általános célú oszlopra van szükség.
- USP-kód:Ez az oszlop megfelel az USP G16 követelményeinek.
- Fázis: Kötött; poli(etilénglikol)
- Temp. Határértékek:
-- ≤0,32 mm I.D.: 35 °C és 280 °C között (izotermikus vagy programozott)
-- ≥0,53 mm I.D, <2 μm: 35 °C és 280 °C között (izotermikus vagy programozott)
-- ≥0,53 mm I.D, ≥2 μm: 35 °C és 250 °C között (izotermikus vagy programozott)
- Alkalmazás: A PEG/viasz fázisoknál polárisabb szelektivitás, ami egyedi elúciós mintázatot eredményez. A PEG/viasz oszlopoknál magasabb maximális hőmérséklet (300 °C a 270-280 °C-hoz képest). Kiváló választás semleges és mérsékelten bázikus analitok elemzésére.
- USP kód:Nincs
- Fázis: Nem kötött; 1,12-di(tripropilfoszfónium)dodekán bisz(trifluorometilszulfonil)imid
- Temp. Határértékek: Subambienttől 300 °C-ig (izotermikus vagy programozott)
- Alkalmazás: Az SLB®-IL59 módosított (deaktivált) változata jobb inertitást biztosít. A PEG/viasz fázisoknál polárisabb szelektivitás, ami egyedi elúciós mintázatot eredményez. Magasabb maximális hőmérséklet, mint a PEG/viasz oszlopoknál (300 °C, szemben a 270-280 °C-kal). Kiváló alternatívája a meglévő PEG/vax oszlopoknak. Szintén jó választás GCxGC oszlopnak.
- USP kód:Nincs
- Fázis: Nem kötött; 1,12-di(tripropilfoszfónium)dodekán bisz(trifluorometilszulfonil)imid
- Temp. Határértékek: 35 °C-tól 300 °C-ig (izotermikus vagy programozott)
- Alkalmazás: Az első a harmadik generációs ionos folyadék oszlopaink közül. Az SLB®-IL59 módosított (triflát anion) változata növeli az inertitást. A PEG/viasz fázisoknál polárisabb szelektivitás, ami egyedi elúciós mintázatot eredményez. A PEG/vax oszlopoknál magasabb maximális hőmérséklet (290 °C a 270-280 °C-hoz képest). Kiváló választás semleges és mérsékelten bázikus analitok analíziséhez.
- USP Code:None
- Phase: Nem kötött; 1,12-di(tripropilfoszfónium)dodekán-bisz(trifluor-metilszulfonil)imid-trifluor-metilszulfonát
- Temp. Határértékek: 40 °C-tól 290 °C-ig (izotermikus vagy programozott)
- Alkalmazási terület: Ezt a speciálisan elkészített bázisdeaktivált oszlopot elsődleges, másodlagos és harmadlagos aminok, valamint más illékony bázisos vegyületek elemzésére tervezték.
Tradicionális fázisok: A nagymértékben poláros GC-oszlopok nagyon szelektív GC állófázisokkal készülnek, amelyek jellemzően nagy százalékban tartalmaznak cianopropil funkciós csoportokat. Általában olyan polarizálható vegyületek (például alkének, alkinek és aromás szénhidrogének) elemzésére használják, amelyek 1) csak szén- és hidrogénatomokat, valamint 2) néhány kettős és/vagy hármas kötést tartalmaznak a szénatomok között. Az eluálási sorrendet a lehetséges kölcsönhatások összhatásának különbségei határozzák meg.
- Elképzelhető erős diszperzív (van der Waals-erők), nagyon erős dipól-dipól, nagyon erős dipól-indukált dipól és mérsékelt bázikus kölcsönhatás. Minél nagyobb a fázis cianopropil-tartalma, annál nagyobbak ezek a kölcsönhatások.
- Alkalmazás: A Supelco kínálja a biszcianopropil fázisok legszélesebb választékát az iparágban. Ez az oszlop egy rendkívül speciális oszlop, amely a polimer gerinccsatornán lévő biszcianopropil- és fenilcsoportok helyettesítésének köszönhetően poláris és polarizálható tulajdonságokkal egyaránt rendelkezik. Mind magas, mind alacsony hőmérsékletű elválasztásokhoz használható olyan analitok esetében, mint a zsírsav-metil-észterek (FAME) geometriai izomerei, dioxinok és aromás vegyületek.
- USP kód: Ez az oszlop megfelel az USP G8 követelményeinek.
- Fázis: Nem kötött; poli(80% biszianopropil/20% cianopropilfenil-sziloxán)
- Temp. Határértékek: Subambient és 250 °C között (izotermikus vagy programozott)
- Alkalmazás: Az első a második generációs ionos folyadék oszlopaink közül. Számos kölcsönhatási mechanizmussal kialakított fázisszerkezet, amely szelektivitási különbségeket eredményez még a hasonló GC oszlop polaritási skálaértékkel rendelkező oszlopokhoz képest is.
- USP Code: None
- Phase: Nem kötött; tri(tripropilfoszfóniumhexanamido)trietilamin-bisz(trifluor-metilszulfonil)imid
- Temp. Határértékek: Subambienttől 270 °C-ig (izotermikus vagy programozott)
- Alkalmazás: Kifejezetten dioxinok, különösen a tetraklór-dibenzodioxin (TCDD) izomerjeinek elemzésére tesztelt, erősen poláros cianosziloxán oszlop. Mivel a fázis stabilizált, a maximális hőmérséklete valamivel magasabb, mint a nem kötött cianosziloxán oszlopoké.
- USP kód: Nincs
- Fázis: Stabilizált; szabadalmaztatott
- Temp. Határértékek: Subambienttől 275 °C-ig (izotermikus vagy programozott)
- Alkalmazás: Erősen poláros cianosziloxán oszlop, amelyet általában geometriai (cisz/trans) zsírsav-metilészter (FAME) izomercsoportok elválasztására használnak. Akkor is hasznos, ha egy erősen poláros, általános célú, jó hőstabilitású oszlopra van szükség.
- USP-kód: Ez az oszlop megfelel az USP G48 követelményeinek.
- Fázis: Stabilizált; poli(90% biszianopropil/10% cianopropil-fenil-sziloxán)
- Temp. Határértékek: Subambient és 275 °C között (izotermikus vagy programozott)
- Alkalmazás: Ezt a nagy polaritású biszcianopropil oszlopot kifejezetten a zsírsav-metil-észterek (FAME) geometriai-pozicionális (cisz/trans) izomerjeinek részletes elválasztására tervezték. Rendkívül hatékony a FAME izomer alkalmazásokhoz.
- USP kód: Ez az oszlop megfelel az USP G5 követelményeknek.
- Fázis: Nem kötött; poli(biszianopropil-sziloxán)
- Temp. Határértékek: Subambienttől 250 °C-ig (izotermikus vagy programozott)
- Alkalmazás: Ez a nem kötött oszlop a legmagasabb polaritást kínálja a kategóriájában. Mint minden általános célú biszcianopropil oszlop, ez is rendkívül hatékony a zsírsav-metil-észterek (FAME), dioxinok, szénhidrátok és aromás vegyületek geometriai izomerjeinek magas és alacsony hőmérsékleten történő elválasztására.
- USP-kód: Ez az oszlop megfelel az USP G5 követelményeinek.
- Fázis: Nem kötött; poli(biszianopropil-sziloxán)
- Temp. Határértékek: Subambienttől 250 °C-ig (izotermikus vagy programozott)
- Alkalmazás: A polisziloxán fázisoknál kissé polárisabb szelektivitás, magas százalékban cianopropil függőcsoportokkal, ami egyedi elúciós mintázatot eredményez. Kiváló választás semleges és mérsékelten bázikus analitok elemzésére.
- USP Code: None
- Phase: Nem kötött; 1,12-di(2,3-dimetilimidazolium)dodekán-bisz(trifluor-metilszulfonil)imid
- Temp. Határértékek: 50 °C-tól 270 °C-ig (izotermikus vagy programozott)
- Alkalmazás: A fázis egyedi kémiai összetétele speciális elválasztásokat tesz lehetővé. Gyakran használják az ásványi szeszben lévő alkoholok és aromás vegyületek, a benzinben lévő alifás összetevők, az egyes aromás vegyületek szennyeződéseinek és az oxigénsavtartalmú vegyületek elemzésére.
- USP kód: Nincs
- Fázis: Nem kötött; 1,2,3-tris(2-cianoetoxi)propán
- Temp. Határértékek: Subambient és 145 °C között (izotermikus vagy programozott)
- Alkalmazás: A világ első kereskedelmi forgalomban kapható ionos folyadékos GC-oszlopa. A GC oszlop polaritási skálánkon 100-as viszonyítási pontként szolgál. A TCEP fázissal csaknem azonos szelektivitás. A TCEP oszlopoknál magasabb maximális hőmérséklet (230 °C a 140 °C-hoz képest). Kiváló választás semleges és polarizálható (kettős és/vagy hármas C-C kötést tartalmazó) analitok elemzésére.
- USP kód: Nincs
- Fázis: Nem kötött; 1,9-di(3-vinylimidazolium)nonán bisz(trifluor-metilszulfonil)imid
- Temp. Határértékek: Subambienttől 230 °C-ig (izotermikus vagy programozott)
Tradicionális fázisok: Rendkívül poláris
A rendkívül poláris GC-oszlopok a GC állófázisok közül a legszelektívebbel készülnek. Általában a polarizálható vegyületek alternatív szelektivitásának biztosítására használják őket. Másik felhasználási területük a GCxGC alkalmazásokban van, a nem poláris oszlopokhoz képest ortogonális szelektivitásuk miatt. Az eluálási sorrendet a lehetséges kölcsönhatások általános hatásainak különbségei határozzák meg.
- Erős diszperzív (van der Waals-erők), nagyon erős dipól-dipól, nagyon erős dipól-indukált dipól és mérsékelt bázikus kölcsönhatások lehetségesek.
- Alkalmazás: A világ első kereskedelmi oszlopa, amely a GC-oszlop polaritás skálánkon 100 fölötti értéket ért el. Leginkább ortogonális szelektivitás a nem poláris és köztes poláris fázisokkal szemben, ami nagyon egyedi eluációs mintázatokat eredményez. A 270 °C-os maximális hőmérséklet nagyon lenyűgöző egy ilyen rendkívül poláris oszlop esetében. Kiváló választás a polarizálható analitok (kettős és/vagy hármas C-C kötést tartalmaznak) semleges analitoktól való elválasztására. Szintén jó választás GCxGC oszlopnak.
- USP kód: Nincs
- Fázis: Nem rendelkezik a következő kódokkal: Nincs
- Fázis: Nem kötött; 1,5-di(2,3-dimetilimidazolium)pentán-bisz(trifluor-metilszulfonil)imid
- Temp. Határértékek: 50 °C-tól 270 °C-ig (izotermikus vagy programozott)
Királis fázisok
A királis GC-fázisok α-, β- vagy γ-ciklodextrin származékokból állnak az enantiomerek elválasztására. Ezek a fázisok rutinszerűen elválaszthatnak számos alulszivatizált nem aromás enantiomert és számos olyan aromás enantiomert, amelyek HPLC-vel továbbra is nehezen oldhatók fel. Ezek a fázisok specifikusan és hatékonyan választanak el számos ilyen típusú molekulát, beleértve több ezer vegyületet, amelyek a királis szintézis kiindulási anyagai vagy köztes termékei, biokémiai és gyógyszeripari köztes termékek és metabolitok, környezeti szennyező anyagok, aromák stb. Az "Astec® CHIRALDEX®® és Supelco® DEX™ királis GC oszlopok: The Widest Variety of Derivatized Cyclodextrins" (T411101, OEM) értékes információkat tartalmaz a királis GC oszlopokkal kapcsolatban, és kiválasztási útmutatókat is tartalmaz. A brosúra egy példánya ingyenesen beszerezhető a műszaki ügyfélszolgálaton a 800-359-3041 (csak az USA-ban és Kanadában), 814-359-3041, vagy itt.
- Alkalmazás: Ezeket az oszlopokat az enantiomerek elemzésére használják a biológiai aktivitás (gyógyszeripar), az aroma (íz- és illatanyag-, valamint élelmiszer- és italipar), a veszélyesség (környezetvédelmi ipar) és a tisztaság (vegyipar) meghatározására.
- USP-kód: Nincs
- Fázis: Tizennégy speciális fázis kémiai összetételű, komplex ciklodextrinszármazékokból álló, a szelektivitás széles skáláját biztosító fázis
- Temp. Határértékek:
-- TA fázisok: -10 °C-tól 180 °C-ig (izotermikus vagy programozott)
-- Minden más fázis: -10 °C-tól 200 °C-ig (izotermikus) vagy 220 °C-ig (programozott)
- Alkalmazás: Ezeket az oszlopokat az enantiomerek elemzésére használják a biológiai aktivitás (gyógyszeripar), az aroma (íz- és illatanyag-, valamint élelmiszer- és italipar), a veszélyesség (környezetvédelmi ipar) és a tisztaság (vegyipar) meghatározására.
- USP kód: Nincs
- Fázis: Tíz egyedi, ciklodextrinek származékaiból álló fázis, amelyek számos enantiomer elválasztás elvégzésére képesek
- Temp. Határértékek: 30 °C-tól 230 °C-ig (izotermikus vagy programozott)
PLOT-oszlopok
Porózus rétegű nyitott csöves (PLOT) GC-oszlopok széles választékát kínáljuk, beleértve a speciális szénadszorbensünkkel készült oszlopokat is. Egy szabadalmaztatott eljárással rögzítjük az adszorbens részecskéket az olvasztott szilícium-dioxid csövek belsejéhez, és biztosítjuk, hogy normál használat során ne mozduljanak el. A PLOT GC oszlopokat általában kis molekulák, például állandó gázok, könnyű szénhidrogének és illékony kénvegyületek elválasztására használják. Válasszon:
- Carboxen®-1010 PLOT hidrogén, oxigén, nitrogén, szén-monoxid, metán, szén-dioxid és C2/C3 szénhidrogének elválasztásához. Ez az egyetlen oszlop, amely képes mindezen állandó gázok elválasztására.
- Carboxen-1006 PLOT a legtöbb állandó gázhoz és C1-C3 szénhidrogénekhez, környezeti hőmérséklet feletti kiindulási hőmérsékleten. Formaldehid/víz/metanol (formalin) keverékek felbontására és etilénben lévő szennyeződések ellenőrzésére is.
- Supel-Q™ PLOT a kéngázok, alkoholok, ketonok, aldehidek és számos poláris vegyület elemzésére. Továbbá szén-dioxid és C1-C4 szénhidrogének környezeti hőmérséklet feletti mérésére, valamint benzin és más kőolajfrakciók mérésére.
- Alumínium-szulfát PLOT C1-C4 szénhidrogének, különösen a C2 szénhidrogénekből származó metán mérésére, csökkentett csúcscsúcs-követéssel. Továbbá az acetilén elúciójára az n-bután után, valamint a metil-acetilén elúciójára az n-pentán és az 1,3-butadién után.
- Alumínium-klorid PLOT C1-C4 szénhidrogénekhez. Számos gyakori fluorkarbon vegyület kiváló elválasztására is
- Mol Sieve 5A PLOT oxigén, nitrogén, szén-monoxid és metán elválasztására kevesebb mint 5 perc alatt. Nehezebb elválasztásokhoz, mint például argon az oxigénből, szubambiens hőmérséklet (15 °C vagy az alatti) alkalmazásával.
- Alkalmazás: Ez az oszlop ideális az állandó gázok (hélium, hidrogén, oxigén, nitrogén, szén-monoxid, metán és szén-dioxid) és a könnyű szénhidrogének (C2-C3) minden fő komponensének elválasztására egyazon elemzés során. Ez az egyetlen kereskedelmi forgalomban kapható oszlop, amely képes az állandó gázok összes fő komponensének elválasztására. Ez az oszlop szubambiens hőmérsékleten is képes az oxigént a nitrogéntől elválasztani.
- USP kód: Nincs
- Fázis: Szénmolekulaszita
- Temp. Határértékek: Subambienttől 250 °C-ig (izotermikus vagy programozott)
- Alkalmazás: Ez az oszlop ideális számos állandó gázkomponens (például hélium, hidrogén, nitrogén, szén-monoxid, metán és szén-dioxid) és könnyű szénhidrogének (C2-C3) elválasztására egyazon elemzés során. Ideális formaldehid/víz/metanol (formalin) keverékek felbontására és az etilénben lévő szennyeződések ellenőrzésére. Ez az oszlop nagy áramlási sebességgel és gyors hőmérsékleti programokkal használható a kiváló, gyors elválasztások biztosítása érdekében.
- USP kód: Nincs
- Fázis: Szénmolekulaszita
- Temp. Határértékek: Subambienttől 250 °C-ig (izotermikus vagy programozott)
- Alkalmazás: Ez az oszlop még a maximális hőmérsékleten is nagyon kevés vérzést mutat, és hatékonyan oldja fel a szén-dioxidot és a C1-C4 szénhidrogéneket környezeti hőmérséklet felett. Alkalmas továbbá kéngázok, alkoholok, ketonok, aldehidek és számos poláros vegyület elemzésére. Benzin és más kőolajfrakciók is elemezhető.
- USP kód: Nincs
- Fázis: Divinilbenzol
- Temp. Határértékek: Subambienttől 250 °C-ig (izotermikus vagy programozott)
- Alumina+szulfát+PLOT&interface=All&N=0&mode=match%20partialmax&lang=en®ion=US&focus=product: Ez a rendkívül megbízható oszlop rendelkezik a szükséges szelektivitással a C1-C4 szénhidrogének keverékeiben lévő alkánok, alkének és alkinek elválasztásához. Biztosítja az acetilén elúcióját az n-bután után és a metil-acetilén elúcióját az n-pentán és az 1,3-butadién után. A polimer felülete deaktivált a csúcsok csóvájának csökkentése érdekében.
- USP kód: Nincs
- Fázis: Szulfáttal deaktivált alumínium-oxid
- Temp. Határértékek: Subambienttől 180 °C-ig (izotermikus vagy programozott)
- Alumina-klorid PLOT
- Alkalmazás: Ez az oszlop lehetővé teszi a C1-C4 szénhidrogének elválasztását. Mivel ez az oszlop valamivel kevésbé poláris, mint az alumínium-oxid-szulfát PLOT, a könnyű szénhidrogének alkán-, alkén- és alkinkeverékeinek elemzésekor más elúciós sorrendmintázatot biztosít. Emellett kiváló elválasztást biztosít számos gyakori fluorozott vegyület, például a freonok esetében.
- USP kód: Nincs
- Fázis: Kloriddal deaktivált alumínium-oxid
- Temp. Határértékek: Subambienttől 180 °C-ig (izotermikus vagy programozott)
- Mol Sieve 5A PLOT
- Alkalmazás: Ez az oszlop számos állandó gázkomponens, például oxigén, nitrogén, szén-monoxid és metán elválasztására használható kevesebb mint öt perc alatt. Nehezebb elválasztások, mint például az argon az oxigéntől, szubambiens hőmérséklet alkalmazásával érhetők el. Ezek az oszlopok rendelkeznek a legerősebb adszorpciós szilárdsággal a PLOT oszlopok közül.
- USP kód: Nincs
- Fázis: Aluminoszilikát
- Temp. Határértékek: Subambienttől 300 °C-ig (izotermikus vagy programozott)
SCOT oszlopok
A Supelco vezető szerepet tölt be a Support Coated Open Tubular (SCOT) GC oszloptechnológia területén. A felülmúlhatatlan gyártási technikánk lehetővé teszi, hogy a rozsdamentes acélcsövek belső falára egyenletes rétegű, folyadékfázissal bevont hordozó részecskéket helyezzünk. Ez a technológia számos olyan fázishoz biztosít hozzáférést, amelyek a hagyományos olvasztott szilícium-dioxid kapilláris oszlopgyártási technológiával elérhetetlenek. A SCOT-oszlopok egyesítik a kapilláris GC érzékenységét és kiváló mintafelbontását a csomagolt GC kiterjedt állófázis-könyvtárával.
Minden SCOT-oszlopunk mérete 50 láb x 1/32 hüvelyk O.D. x 0,02 hüvelyk I.D., és mindkét végén 1/16 hüvelyk O.D. csatlakozóval rendelkezik. Ezek 3,5 hüvelykes tekercsekbe vannak sávozva, mindkét végén 12 hüvelykes laza oszlopokkal. Négy oszlop raktárkészleten van. Más fázisú oszlopok egyedi programunk keretében kaphatók.
- Alkalmazás: Használja a xilol izomerjeinek elemzésére.
- USP kód: Nincs
- Fázis: Benton 34/di-n-decil-ftalát
- Temp. Határértékek: 10 °C és 150 °C között (izotermikus vagy programozott)
- Alkalmazás: Használja aromás analitok elemzésére.
- USP kód: Nincs
- Fázis: 1,2,3-Tris(2-cianoetoxi)propán
- Temp. Határértékek: 0 °C-tól 150 °C-ig (izotermikus vagy programozott)
- Alkalmazás: Olefinek elemzésére használható.
- USP kód: Nincs
- Fázis: Bis-metoxi-etiladipát
- Temp. Határértékek: 25 °C-tól 100 °C-ig (izotermikus vagy programozott)
*Plusz egy integrált 2 m x 0,53 mm I.D. védőburkolat.
**Az Agilent 6850 GC-hez illeszkedő 5 hüvelykes ketrecre tekerve.
Királis fázisok |
---|
PLOT oszlopok |