主要文件
SU860001
Supelco
小瓶,螺旋盖,透明玻璃(仅小瓶)
volume 40 mL, clear glass vial, thread for 24-400, pkg of 100 ea
别名:
螺旋盖透明玻璃瓶
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121806
NACRES:
NB.11
材料
clear glass vial
特點
closure type screw top vial
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度
27.5 mm × 95 mm
容積
40 mL
接頭
thread for 24-400
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
可高压灭菌,维护方便。小瓶用于储存或作为密封类型。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)