SU860007
别名:
Tan PTFE/Silicone Seals
1 of 10
Supelco
27166
棕褐色 PTFE/硅胶隔垫
27177
23193-U
27188-U
27159
预组装螺纹口样品瓶,带酚醛树脂顶部开口瓶盖
27361
白色 PTFE/硅胶隔垫
PHL83514
Isomangiferin
569226-U
Discovery® C18 高效液相色谱柱
27155
27057
开孔聚丙烯螺纹瓶盖
tan PTFE/silicone
45 (Durometer: shore A)
pkg of 1000 ea
250 °C temp. limit
22 mm
22 mm × 3.2 mm
for use with 20, 40, 60mL vialfor use with screw cap, 24-400
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Merck自动取样器试剂瓶_分析试剂瓶_分析色谱-默克生命科学
分析化学_分析色谱_分析试剂-默克生命科学
分析色谱_分析试剂瓶_分析进样针-默克生命科学
历史批次信息供参考:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.
如需帮助,请联系 客户支持
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 7
27022
带有 PTFE/硅胶隔垫的带孔螺纹盖
27236
PTFE/硅胶隔垫
23703-U
小瓶,螺旋盖,透明玻璃(仅小瓶)
27201
PTFE/丁基橡胶隔垫
23188
预先清洁和组装的、带开孔白色聚丙烯螺纹顶盖的样品瓶
27184