返回
小瓶,螺旋盖,透明玻璃(仅小瓶)
Products
产品分类
vials (14)
品牌
Supelco (12)
机构
高度(mm)
内径(mm)
外径 (mm)
容量 (ml)
闭合类型
颜色
小瓶装材料
小瓶颜色
包装大小
筛选产品
Showing 1-14 of 14
比较
货号
说明
价格
854190
小瓶,螺旋盖,透明玻璃(仅小瓶),
volume 4 mL, clear glass vial, thread for 13-425, pkg of 100 ea
展开
查看定价
27151
小瓶,螺旋盖,透明玻璃(仅小瓶),
volume 7 mL, clear glass vial, thread for 15-425, pkg of 100 ea
展开
查看定价
27078
小瓶,螺旋盖,透明玻璃(仅小瓶),
volume 2 mL, clear glass vial, thread for 8-425, pkg of 100 ea
展开
查看定价
27184
小瓶,螺旋盖,透明玻璃(仅小瓶),
volume 40 mL, clear glass vial, thread for 24-400, pkg of 100 ea
展开
查看定价
27379
小瓶,螺旋盖,透明玻璃(仅小瓶),
volume 40 mL, clear glass vial, thread for 24-400, pkg of 100 ea
展开
查看定价
27173
小瓶,螺旋盖,透明玻璃(仅小瓶),
volume 22 mL, clear glass vial, thread for 20-400, pkg of 100 ea
展开
查看定价
27162
小瓶,螺旋盖,透明玻璃(仅小瓶),
volume 15 mL, clear glass vial, thread for 18-400, pkg of 100 ea
展开
查看定价
23703-U
小瓶,螺旋盖,透明玻璃(仅小瓶),
volume 60 mL, clear glass vial, thread for 24-400, pkg of 144 ea
展开
查看定价
27265
小瓶,螺旋盖,透明玻璃(仅小瓶),
volume 2 mL, clear glass vial, thread for 10-425, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, pkg of 100 ea
展开
查看定价
SU860001
小瓶,螺旋盖,透明玻璃(仅小瓶),
volume 40 mL, clear glass vial, thread for 24-400, pkg of 100 ea
展开
查看定价
27111
小瓶,螺旋盖,透明玻璃(仅小瓶),
volume 4 mL, clear glass vial, thread for 13-425, O.D. × H × I.D. 15 mm × 45 mm × 8 mm, pkg of 100 ea
展开
查看定价
27079
小瓶,螺旋盖,透明玻璃(仅小瓶),
volume 2 mL, clear glass vial, thread for 8-425, pkg of 1000 ea
展开
查看定价
27031
小瓶,螺旋盖,透明玻璃(仅小瓶),
volume 4 mL, clear glass vial, thread for 13-425, O.D. × H × I.D. 15 mm × 45 mm × 8 mm, pkg of 1000 ea
展开
查看定价
27113
小瓶,螺旋盖,透明玻璃(仅小瓶),
volume 4 mL, clear glass vial (with marking spot), thread for 13-425, pkg of 1000 ea