主要文件
27185-U
Supelco
螺纹口样品瓶,棕色玻璃(仅样品瓶)
volume 40 mL, amber glass vial, thread for 24-400, pkg of 100 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
NB.11
物料
amber glass vial
特点
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × 高度 × 内径
29 mm × 82 mm × 17 mm
体积
40 mL
配件
thread for 24-400
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)