主要文件
27057
Supelco
开孔聚丙烯螺纹瓶盖
black polypropylene hole cap, for use with 20, 40, or 60 mL vial with 24-400 thread, pkg of 100 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
物料
black polypropylene hole cap
尺寸
24-400
特点
autoclavable
closure type black polypropylene hole cap
包装
pkg of 100 ea
参数
135 °C temp. limit
直径× 高度
26 mm × 12.2 mm
孔直径
15 mm
配件
thread for 24-400
相容性
for use with 20, 40, or 60 mL vial with 24-400 thread
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
这些开孔瓶盖均不带隔垫。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)