物料
clear glass vial
特点
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × 高度 × 内径
17 mm × 60 mm × 9.5 mm
体积
7 mL
配件
thread for 15-425
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
小瓶基本上适合从自动进样器中进样。它们有各种尺寸,常用2 mL小瓶。自动进样针在注射过程中刺穿盖子,从小瓶中取出所需的样品等分试样。
应用
它已被用于蒸汽捕集器中,用于同位素分析测定大气水蒸气。它还被用于固相微萃取(SPME)结合气相色谱/质谱(气相色谱/质谱)方法,用于测定添加亚油酸甲酯的冻干鸡肉肌原纤维的氧化。
相关产品
产品编号
说明
价格
储存分类代码
NOHAZ - NOHAZ : Non Hazardous Substance
其他客户在看
Oona McPolin. Taylor
An Introduction to HPLC for Pharmaceutical Analysis, 49-49 (2009)
Solid phase microextraction- gas chromatography for quantifying headspace hexanal above freeze-dried chicken myofibrils.
Goodridge, Carolyn F., et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 51.15, 4185-4190 (2003)
A rapid method for the sampling of atmospheric water vapour for isotopic analysis.
Peters, Leon I., and Dan Yakir.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 24.1, 103-108 (2010)