主要文件
27382
Supelco
螺纹口样品瓶,棕色玻璃(仅样品瓶)
volume 40 mL, amber glass vial, thread for 24-400, pkg of 100 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
物料
amber glass vial
特点
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × 高度 × 内径
27.5 mm × 95 mm × 17 mm
体积
40 mL
配件
thread for 24-400
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)