23702-U
1 of 10
Supelco
27382
螺纹口样品瓶,棕色玻璃(仅样品瓶)
27185-U
27186
螺旋盖,带聚四氟乙烯衬里的实心顶部,100个装
27515
蓝色 PTFE/白色硅胶隔垫
ULTRA100
Certified clean borosilicate glass vials
27022
带有 PTFE/硅胶隔垫的带孔螺纹盖
27182
样品瓶(带PTFE衬里的绿色固体热固性螺旋盖),预组装,100个装
27184
小瓶,螺旋盖,透明玻璃(仅小瓶)
27073-U
27379
amber glass vial
closure type screw top vial
pkg of 100 ea
27.5 mm × 95 mm × 17 mm
40 mL
thread for 24-400 24-400
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Analytical Chemistry
Analytical Chromatography
Analytical Vials
历史批次信息供参考:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.
如需帮助,请联系 客户支持
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 6
23193-U
棕褐色 PTFE/硅胶隔垫
27187
中心开孔酚醛树脂螺纹瓶盖
23188
预先清洁和组装的、带开孔白色聚丙烯螺纹顶盖的样品瓶
SU860098
顶空瓶,螺旋盖,圆底(仅小瓶),100个装