Merck
T1426
Sigma-Aldrich
胰蛋白酶 来源于牛胰腺
TPCK Treated, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥10,000 BAEE units/mg protein
别名:
Serine Protease 1
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.54
生物源
bovine pancreas
品質等級
等級
Proteomics Grade
形狀
essentially salt-free, lyophilized powder
比活性
≥10,000 BAEE units/mg protein
分子量
23.8 kDa
溶解度
hydrochloric acid: soluble 1 mM
應用
diagnostic assay manufacturing
異物活動
Chymotrypsin ≤0.1 BTEE units/mg protein
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
对于胰蛋白酶消化肽,胰蛋白酶:肽 使用约为 1:100 至 1:20 的比例。从培养表面除去粘附细胞是本产品的一个典型应用。 从其底物中去除细胞所需的胰蛋白酶浓度主要取决于细胞类型和培养物的年龄。 胰蛋白酶也被用于细胞培养期间细胞的再悬浮、蛋白质组学研究中的蛋白质消化和各种凝胶内消化。 其他应用包括:通过基于膜的技术评估结晶,用在确定动力学陷阱的存在会限制蛋白质的折叠速率和产量的一项研究中。
生化/生理作用
胰蛋白酶切割赖氨酸和精氨酸残基的 C 端肽。 如果酸性残基位于切割位点的任一侧,则该反应的水解速度减慢,并且如果脯氨酸残基位于切割位点的羧基侧,则停止水解。 胰蛋白酶活性的最适 pH 为 7-9。 胰蛋白酶还可以起到裂解氨基酸合成衍生物的酯和酰胺键的作用。 将 EDTA 作为螯合剂添加到胰蛋白酶溶液中,用于中和钙离子和镁离子,这些离子遮蔽胰蛋白酶作用的肽键。 去除这些离子会增加酶活性。
丝氨酸蛋白酶抑制剂,包括 DFP、TLCK、APMSF、AEBSEF 和抑肽酶等,将抑制胰蛋白酶。
成分
胰蛋白酶是由223个氨基酸残基的单链多肽所组成,通过从胰蛋白酶原在Lys - lle肽键处被切割去除N末端六肽而产生。 氨基酸的序列是由6个二硫桥所交联而成的。 这是胰蛋白酶、β-胰蛋白酶的天然形式。 β-胰蛋白酶可发生自溶,并在Lys - Ser残基处切割以产生α-胰蛋白酶。 胰蛋白酶是丝氨酸蛋白酶家族的一员。
注意
在1 mM HCl中的溶液经分装并储存在-20°C可稳定1年。Ca2+的存在将也会消除胰蛋白酶的自溶并维持其在溶液中的稳定性。 胰蛋白酶在2.0 M尿素、2.0 M盐酸胍或0.1% (w/v) SDS中可维持其绝大多数的活性。
單位定義
使用 BAEE 作为底物,一个 BAEE 单元,将在 pH 7.6,25℃ 下,每分钟产生 0.001 的 A253
準備報告
可以1 mg/mL溶于1 mM HCl。
它还经TPCK处理并透析。 用L-1-甲苯磺酰胺-2-苯乙基氯甲基酮(TPCK)处理可降低通常存在于胰蛋白酶中的胰凝乳蛋白酶活性。
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Jeffrey R Whiteaker et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 10(4), M110-M110 (2011-01-20)
Stable isotope standards and capture by antipeptide antibodies (SISCAPA) couples affinity enrichment of peptides with stable isotope dilution and detection by multiple reaction monitoring mass spectrometry to provide quantitative measurement of peptides as surrogates for their respective proteins. In this
Joshua K Endow et al.
PloS one, 11(12), e0167802-e0167802 (2016-12-10)
PolyGly is present in many proteins in various organisms. One example is found in a transmembrane β-barrel protein, translocon at the outer-envelope-membrane of chloroplasts 75 (Toc75). Toc75 requires its N-terminal extension (t75) for proper localization. t75 comprises signals for chloroplast
Yipu Lin et al.
Influenza and other respiratory viruses, 11(3), 263-274 (2017-02-07)
Two new subclades of influenza A(H3N2) viruses became prominent during the 2014-2015 Northern Hemisphere influenza season. The HA glycoproteins of these viruses showed sequence changes previously associated with alterations in receptor-binding properties. To address how these changes influence virus propagation
null
Kazuya Sakata et al.
Scientific reports, 6, 37200-37200 (2016-11-16)
The loss-of-function mutations of serine protease inhibitor, Kazal type 1 (SPINK1) gene are associated with human chronic pancreatitis, but the underlying mechanisms remain unknown. We previously reported that mice lacking Spink3, the murine homologue of human SPINK1, die perinatally due
实验方案
本方案适用于使用Nα-苯甲酰基-L-精氨酸乙酯(BAEE)作为底物测定胰蛋白酶活性。本方案是基于连续分光光度速率测定(A253,光程= 1cm)方案:
Continuous spectrophotometric rate determination method using BAEE substrate measures trypsin activity, essential for enzyme characterization.