Merck
T8003
Sigma-Aldrich
胰蛋白酶 来源于牛胰腺
Type I, ~10,000 BAEE units/mg protein
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.54
種類
Type I
品質等級
形狀
solid
比活性
~10,000 BAEE units/mg protein
分子量
23.8 kDa
成份
protein, 90-100%
溶解度
hydrochloric acid: soluble 1 mM, clear
異物活動
Chymotrypsin ≤4 BTEE units/mg protein
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
对于胰蛋白酶消化肽,胰蛋白酶:肽 使用约为 1:100 至 1:20 的比例。从培养表面除去粘附细胞是本产品的一个典型应用。 从其底物中去除细胞所需的胰蛋白酶浓度主要取决于细胞类型和培养物的年龄。 胰蛋白酶也被用于细胞培养期间细胞的再悬浮、蛋白质组学研究中的蛋白质消化和各种凝胶内消化。 其他应用包括:通过基于膜的技术评估结晶,用在确定动力学陷阱的存在会限制蛋白质的折叠速率和产量的一项研究中。
生化/生理作用
胰蛋白酶切割赖氨酸和精氨酸残基的 C 端肽。 如果酸性残基位于切割位点的任一侧,则该反应的水解速度减慢,并且如果脯氨酸残基位于切割位点的羧基侧,则停止水解。 胰蛋白酶活性的最适 pH 为 7-9。 胰蛋白酶还可以起到裂解氨基酸合成衍生物的酯和酰胺键的作用。 将 EDTA 作为螯合剂添加到胰蛋白酶溶液中,用于中和钙离子和镁离子,这些离子遮蔽胰蛋白酶作用的肽键。 去除这些离子会增加酶活性。
丝氨酸蛋白酶抑制剂,包括 DFP、TLCK、APMSF、AEBSEF 和抑肽酶等,将抑制胰蛋白酶。
成分
胰蛋白酶由 223 个氨基酸残基的单链多肽组成,通过从胰蛋白酶原去除 N-末端六肽而产生,胰蛋白酶原在 Lys-1le 肽键处被切割。 氨基酸序列通过 6 个二硫键交联。 这是胰蛋白酶,beta-胰蛋白酶的天然形式。 BETA-胰蛋白酶可以自溶,在 Lys-Ser 残基位点切割,产生 α-胰蛋白酶。 胰蛋白酶是丝氨酸蛋白酶家族的成员。
注意
1mM HCl 溶液以等分试样可稳定保存 1 年,储存于 -20℃。Ca2+ 的存在也会减少胰蛋白酶的自溶,并维持其在溶液中的稳定性。 在 2.0M 尿素,2.0M 盐酸胍或 0.1%(w/v)SDS 溶液中,胰蛋白酶也将保留其大部分活性。
單位定義
使用 BAEE 作为底物,一个 BAEE 单元,将在 pH 7.6,25℃ 下,每分钟产生 0.001 的 A253
準備報告
溶于 1 mM HCl,浓度为 1 mg/mL。
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Geraldine Delbès et al.
Biology of reproduction, 80(2), 320-327 (2008-11-07)
Advances in treatment for testicular cancer that include the coadministration of bleomycin, etoposide, and cisplatin (BEP) have brought the cure rate to higher than 90%%. The goal of this study was to elucidate the impact of BEP treatment on gene
Sajna Anand Sadanandan et al.
Virus research, 223, 20-27 (2016-06-23)
Nora virus is an enteric virus that causes persistent, non-pathological infection in Drosophila melanogaster. It replicates in the fly gut and is transmitted via the fecal-oral route. Nora virus has a single-stranded positive-sense RNA genome, which is translated in four
Yihao Jiang et al.
eLife, 9 (2020-12-05)
Physiological response to thermal stimuli in mammals is mediated by a structurally diverse class of ion channels, many of which exhibit polymodal behavior. To probe the diversity of biophysical mechanisms of temperature-sensitivity, we characterized the temperature-dependent activation of MthK, a
Curt Mazur et al.
JCI insight, 4(20) (2019-10-18)
Intrathecal (IT) delivery and pharmacology of antisense oligonucleotides (ASOs) for the CNS have been successfully developed to treat spinal muscular atrophy. However, ASO pharmacokinetic (PK) and pharmacodynamic (PD) properties remain poorly understood in the IT compartment. We applied multimodal imaging
Bahram Peivastegan et al.
BMC plant biology, 19(1), 262-262 (2019-06-19)
Stored potato (Solanum tuberosum L.) tubers are sensitive to wet conditions that can cause rotting in long-term storage. To study the effect of water on the tuber surface during storage, microarray analysis, RNA-Seq profiling, qRT-PCR and phytohormone measurements were performed
实验方案
This technical article described the Enzymatic Assay of Trypsin Inhibitor.
Continuous spectrophotometric rate determination method using BAEE substrate measures trypsin activity, essential for enzyme characterization.
本方案适用于使用Nα-苯甲酰基-L-精氨酸乙酯(BAEE)作为底物测定胰蛋白酶活性。本方案是基于连续分光光度速率测定(A253,光程= 1cm)方案: