产品名称
Nα-苯甲酰基-L-精氨酸乙酯 盐酸盐, trypsin substrate
方案
≥97% (HPLC)
表单
powder
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cl[H].CCOC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C15H22N4O3.ClH/c1-2-22-14(21)12(9-6-10-18-15(16)17)19-13(20)11-7-4-3-5-8-11;/h3-5,7-8,12H,2,6,9-10H2,1H3,(H,19,20)(H4,16,17,18);1H/t12-;/m0./s1
InChI key
HIXDELXKSSLIKB-YDALLXLXSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
- N
- α-苯甲酰基-L-精氨酸乙酯盐酸盐作为底物,用于:
- 在牙龈卟啉单胞菌( P. gingivalis )囊泡中测定肽基精氨酸脱亚氨酶(PPAD)
- 测定番木瓜植物部位酶提取物的蛋白水解活性
- 测定大鼠尾肌腱束的胰蛋白酶活性
底物
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
商品
Uncover properties and applications of the cysteine protease papain and find inhibitors, substrates, and other papain products.
木瓜蛋白酶是肽酶C1家族的一种半胱氨酸蛋白酶。它由单一多肽链组成,含有三个二硫键和一个酶活性所必需的巯基。
实验方案
This technical article described the Enzymatic Assay of Trypsin Inhibitor.
Continuous spectrophotometric rate determination method using BAEE substrate measures trypsin activity, essential for enzyme characterization.
本方案适用于使用Nα-苯甲酰基-L-精氨酸乙酯(BAEE)作为底物测定胰蛋白酶活性。本方案是基于连续分光光度速率测定(A253,光程= 1cm)方案: