Merck
L0777
Sigma-Aldrich
脂肪酶 来源于米曲霉
solution, ≥100,000 U/g, white, beige
别名:
AOL, Lipolase 100L
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC 号:
3.1.1.3.
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.54
生物源
Aspergillus sp. (Aspergillus oryzae)
形狀
solution
比活性
≥100,000 U/g
儲存條件
(Tightly closed. Dry)
技術
cell based assay: suitable
顏色
beige
white
UniProt登錄號
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
InChI 密鑰
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
研究领域:细胞信号转导
脂肪酶是通过硫酸铵沉淀和色谱法从米曲霉中提取的。脂肪酶或三酰甘油酰基水解酶是一组水解酶,通常存在于患有单胃的人类和动物中。脂肪酶通常在胰腺和胃中形成,有助于脂肪和脂质的消化。(2)
應用
来自米曲霉的脂肪酶已用于:
  • 作为活性测定中的对照酶
  • 作为脂解酶储备溶液中的一种组分,用于水解实验
  • 孵育用于脂肪酶加速降解实验的支架
  • 作为脂肪分解酶的标准,通过显色琼脂平板和酶谱法检测脂肪分解酶活性
生化/生理作用
脂肪酶广泛应用于包括食品和制药在内的多个行业。它可以介导脂肪和油的水解。脂肪酶可用于肽合成和洗涤工业。它在 pH 2-5 的范围和 30-50°C 的温度范围内具有活性。如 Fe2+、Fe3+, 和 Cu2+ 等金属离子可防止脂肪酶的作用。极性较低的有机溶剂是高稳定性的首选。脂肪酶通过催化脂质底物中酯键的水解,在膳食脂质底物的消化以及运输和加工中发挥着至关重要的作用。米曲霉(AOL)脂肪酶是一种多用途生物催化剂,可用于生物素中间体内酯、α-硫辛酸和 1-苯基乙醇的动力学拆分。此外,它具有立体选择性催化 2-(4-羟基苯氧基)丙酸乙酯及其类似物水解的能力,这是芳氧基苯氧基丙酸酯除草剂生产的关键中间体。AOL 是一种很有前途的生物催化剂,可用于一系列短链酸和醇的酯化反应,以生产风味酯。它可用于催化月桂酸与芳香醇苄醇的酯化反应。
準備報告
通过转基因 米曲霉 微生物的深层发酵生产
法律資訊
这是Novozyme Corp.的一款产品。
产品编号
说明
价格
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
E E van Haaften et al.
Acta biomaterialia, 92, 48-59 (2019-05-21)
To maintain functionality during in situ vascular regeneration, the rate of implant degradation should be closely balanced by neo-tissue formation. It is unknown, however, how the implant's functionality is affected by the degradation of the polymers it is composed of.
Microbial Enzyme in Food Biotechnology
Singh P and Kumar S
Enzymes in Food Biotechnology, 19-28 (2019)
E E van Haaften et al.
Acta biomaterialia, 92, 48-59 (2019-05-21)
To maintain functionality during in situ vascular regeneration, the rate of implant degradation should be closely balanced by neo-tissue formation. It is unknown, however, how the implant's functionality is affected by the degradation of the polymers it is composed of.
Lipolase catalyzed synthesis of benzyl esters of fatty acids
Shintre MS, et al.
Biochemical Engineering Journal, 12, 131-141 (2002)
Three-phase slug flow in microchips can provide beneficial reaction conditions for enzyme liquid-liquid reactions
Cech J, et al.
Biomicrofluidics, 7(5), 054103-054103 (2013)