Merck
62309
Sigma-Aldrich
脂肪酶 来源于洋葱假单胞菌
powder, light beige, ≥30 U/mg
别名:
PCL, PS 脂肪酶, 三酰基甘油脂肪酶, 三酰基甘油酰基水解酶
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.54
生物源
bacterial (Pseudomonas cepacia)
品質等級
形狀
powder
比活性
≥30 U/mg
儲存條件
(Tightly closed. Dry)
技術
cell based assay: suitable
顏色
light beige
溶解度
H2O: 2 mg/mL, hazy, faintly yellow
UniProt登錄號
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
InChI 密鑰
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
研究领域:细胞信号传导
脂肪酶是一种水解酶,在自然界中无处不在。它属于 α/β-水解酶折叠家族。脂肪酶的结构在活性位点含有两亲性螺旋盖结构域,有助于蛋白质的界面活化。
應用
脂肪酶在工业上用于拆分手性化合物和生物柴油的酯交换生产。
从洋葱假单胞菌提取的脂肪酶已用于
  • 催化聚已酸内酯支架的降解
  • 在外消旋 Morita-Baylis-Hillman 加合物的酶解动力学过程中催化 Morita-Baylis-Hillman 乙酸酯的水解
  • 作为标准品用于生成校准曲线,以测定微生物(从城市污水处理厂用于生产乙醇的污泥中分离)产生的脂肪酶的活性。
生化/生理作用
脂肪酶催化三酰甘油的羧酸酯键水解,产生甘油和游离脂肪酸。甘油三酸酯、甘油二酸酯和甘油单酸酯被水解(按降序排列)。三酰基甘油脂肪酶专门水解三酰基甘油的外部链接,并专门在水-脂质界面上运作。脂解过程中形成的脂解产物和中间产物参与了多种细胞信号传导过程。脂肪酶具有广泛的底物特异性和高度的对映体选择性。脂肪酶的此特性使其成为有机合成的良好催化剂。脂肪酶在脂肪消化和代谢中起着至关重要的作用。
單位定義
1 U相当于在pH 8.0和40 °C条件下,每分钟释放1 μmol油酸所需的酶量(三油酸甘油酯,货号62314作为底物)
其他說明
说明:以三乙酰甘油酯作为底物时,pH 为 7.4。孵化期:60 分钟。
化学酶法合成 (-)-碳环 7-脱氮氧环烷菌素 G
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Patricia Godoy et al.
Frontiers in microbiology, 9, 2634-2634 (2018-11-18)
A collection of lipase-producing microorganisms was isolated from sludge derived from an urban wastewater treatment plant. The microorganisms with the highest levels of lipase activity were selected in order to use triglycerides present in the sludge effectively and were then
Cammy K-M Chen et al.
Journal of molecular biology, 390(4), 672-685 (2009-05-19)
Several crystal structures of AFL, a novel lipase from the archaeon Archaeoglobus fulgidus, complexed with various ligands, have been determined at about 1.8 A resolution. This enzyme has optimal activity in the temperature range of 70-90 degrees C and pH
3D-printed poly-$\varepsilon$-caprolactone-CaCO 3-biocompositescaffolds for hard tissue regeneration
Neumann R, et al.
Express Polymer Letters, 13(1) (2019)
4.5 - Biochemistry of Digestion
W.R. Terra, C. Ferreira
A Comprehensive Guide to the Hazardous Properties of Chemical Substances, 4 (2005)
Enzymatic kinetic resolution of Morita-Baylis-Hillman acetates
Juma WP, et al., et al.
Tetrahedron Asymmetry, 28(9), 155-155 (2017)
商品
Efficient epimerization catalyst for enzyme mediated dynamic kinetic resolution (DKR).