主要文件
708011
Sigma-Aldrich
Amano 脂肪酶 PS
(immobilized on diatomite)
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.22
形狀:
powder
品質等級
形狀
powder
儲存溫度
2-8°C
應用
天野脂肪酶PS可用作酶促酯化反应的催化剂。它还可通过对映选择性乙酰化反应拆分外消旋混合物,例如(R)- 和 (S)-1-三甲基硅基-1-炔基3-醇。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Lipase catalysed resolution of (R)-and (S)-1-trimethylsilyl-1-alkyn-3-ols: useful intermediates for the synthesis of optically active ?-lactones
Allevi P, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 8(1), 93-99 (1997)
Miniemulsion as efficient system for enzymatic synthesis of acid alkyl esters
De Barros D PC, et al.
Biotechnology and Bioengineering, 106(4), 507-515 (2010)