Merck
62335
Sigma-Aldrich
脂蛋白脂肪酶 来源于假单胞菌
lyophilized, powder, ≥1200 U/mg
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.54
生物源
bacterial (Pseudomonas spp.)
品質等級
形狀
powder
品質
lyophilized
比活性
≥1200 U/mg
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
脂蛋白脂肪酶(LPL)主要由人体的肌细胞和脂肪细胞分泌,对甘油三酯稳态至关重要。LPL催化结构域的突变,损害了其与糖基磷脂酰肌醇锚定的高密度脂蛋白结合蛋白1(GPIHBP1)的相互作用。N末端催化结构域对于脂解是必不可少的。C末端对结合脂蛋白至关重要。LPL水平的改变,可能在动脉粥样硬化、冠心病和慢性淋巴细胞白血病的发病机制中起作用。
應用
来自假单胞菌属的脂蛋白脂肪酶,已用于γ辐照聚三亚甲基碳酸酯(PTMC)薄膜的酶侵蚀研究。
生化/生理作用
苹果酸脱氢酶通过NAD+催化L-苹果酸脱氢。
脂蛋白脂肪酶属于甘油三酯脂肪酶家族。它水解富含甘油三酯的ApoB中的甘油三酯。
單位定義
1U对应于在pH 8.0和40℃下每分钟释放1 μmol油酸的酶量(三油精作为底物,目录号62314)
其他說明
通过脂肪酶催化拆分外消旋缩醛前体,来制备羟醛受体(R)-和(S)-3-叠氮-2-羟基丙醛;甲苯中酶形态对其性质的影响
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
C.H. von der Osten et al.
Journal of the American Chemical Society, 111, 3924-3924 (1989)
A lipoprotein lipase (LPL)-specific monoclonal antibody, 88B8, that abolishes the binding of LPL to GPIHBP1
Allan CM, et al.
Journal of Lipid Research, jlr-M070813 (2016)
Macrophage-mediated erosion of gamma irradiated poly (trimethylene carbonate) films
Bat E, et al.
Biomaterials, 30(22), 3652-3661 (2009)
G. Ottolina et al.
Biotechnology Letters, 14, 947-947 (1992)
Lipoprotein lipase: biosynthesis, regulatory factors, and its role in atherosclerosis and other diseases
He PP, et al.
Clinica Chimica Acta; International Journal of Clinical Chemistry, 480, 126-137 (2018)
实验方案
Lipoprotein lipase (LPL) hydrolyzes triglycerides associated with VLDL.