主要文件
MABS1350
Sigma-Aldrich
抗脂蛋白脂肪酶抗体,克隆5D2
clone 5D2, from mouse
别名:
Lipoprotein lipase, LPL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
5D2, monoclonal
物種活性
rat, baboon, chicken, mink, feline, bovine, sheep, human, porcine, guinea pig
應無反應活性
mouse
技術
ELISA: suitable
dot blot: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... LPL(4023)
mouse ... Lpl(280843)
一般說明
脂蛋白脂肪酶(EC 3.1.1.34;UniProt P06858;也称为 LPL)由牛类的 LPL 基因(基因 ID 280843)编码。脂蛋白脂肪酶(LPL)催化血浆脂蛋白中甘油三酸酯的水解。LPL 由脂肪细胞和心肌细胞产生,并分泌到间隙中,在该间隙其与 GPIHBP1(一种糖基磷脂酰肌醇-锚定的毛细血管内皮细胞蛋白)结合,并穿梭到毛细血管的腔内。该 GPIHBP1 LPL 复合物对于富含甘油三酸酯的脂蛋白(TRL)与内皮细胞的结合以及 TRL 的后续脂解加工至关重要。TRL 仅在细胞表面结合 LPL-GPIHBP1 复合物,而不单独结合 GPIHBP1。任一种蛋白质的缺乏都会导致严重的高甘油三酯血症(乳糜微粒血症)并损害脂质营养向实质细胞的输送。具有酶活性的 LPL 似乎是从头到尾的亚基方向的非共价连接的同型二聚体,可迅速解离成无活性的单体。但是,也有证据表明存在有酶活性的单体人 LPL。LPL 在形成时带有一个信号肽序列(aa1-27),去除该信号肽会产生成熟的 448 个氨基酸(aa28-475)的酶,含有一个 PLAT(多囊蛋白-1,脂加氧酶,α 毒素)结构域(aa341-464)和一个肝素结合域(aa346-441)。
特異性
克隆 5D2 与 LPL 特异性反应,但与高度同源的肝脂肪酶(HL)没有特异性反应(Peterson, J., et al. (1992).J. Lipid Res. 33(8):1165-1170)。
免疫原
纯化的牛乳 LPL。
應用
使用该小鼠单克隆抗脂蛋白脂肪酶,克隆 5D2 抗体(货号 MABS1350,经验证可用于斑点印迹、ELISA、流式细胞术、免疫细胞化学、免疫组化(石蜡)、免疫沉淀、抑制测定和蛋白质印迹)检测脂蛋白脂肪酶 。
研究类别
信号传导
品質
通过免疫组化在人胎盘组织中进行了评估。
免疫组化分析:该抗体以 1:50 的稀释度在人胎盘组织切片中检测到脂蛋白脂肪酶/LPL。
標靶描述
计算得出的分子量:50.55/53.38 kDa(牛成熟/前体 LPL)和 50.39/53.16 kDa(人成熟/前体 LPL)。观测值~56 kDa(Chang, S.F., et al. (1998).J. Lipid Res. 39(12):2350-2359; Peterson, J., et al. (1992).J. Lipid Res. 33(8):1165-1170)。
外觀
在含 0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl 和 0.05% 叠氮化钠的缓冲液中的纯化的小鼠 IgG1κ。
形式:纯化的
蛋白 G 纯化。
儲存和穩定性
自收到之日起,在 2-8°C 条下可稳定保存 1 年。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Shobini Jayaraman et al.
Biochimica et biophysica acta. Molecular and cell biology of lipids, 1867(1), 159064-159064 (2021-10-06)
Hydrolysis of VLDL triacylglycerol (TG) by lipoprotein lipase (LpL) is a major step in energy metabolism and VLDL-to-LDL maturation. Most functional LpL is anchored to the vascular endothelium, yet a small amount circulates on TG-rich lipoproteins. As circulating LpL has
Kohei Nishimoto et al.
Molecular metabolism, 40, 101025-101025 (2020-05-31)
Extrahepatic vitamin A is housed within organ-specific stellate cells that support local tissue function. These cells have been reported in the vocal fold mucosa (VFM) of the larynx; however, it is unknown how vitamin A reaches and is disseminated among