BCR693
1 of 10
Sigma-Aldrich
SRE0028
人胰腺来源脂肪酶
Z742915
Liquinox® 无磷液体洗涤剂
L3126
脂肪酶 来源于猪胰腺
Z742916
L0382
CLS431121
Corning®冻存盒、管架和托盘
CLS430917
康宁公司®带螺旋盖微量离心管
62288
重组脂肪酶 B 南极假丝酵母 来源于米曲霉
USP
1494079
胰脂肪酶
EP3124000121
Eppendorf Research® plus Pipette, fixed volume
certified reference material
BCR®
JRC
clinical
matrix material
dry ice
−20°C
Certified Reference Materials
Pharmacopeia & Metrological Institute Standards
Danger
Resp. Sens. 1
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
批号
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 6
62305
脂肪酶 来源于米根霉
L9518
脂肪酶 来源于假单胞菌 属
L8525
脂肪酶 来源于皱褶假丝酵母
62301
脂肪酶 来源于黑曲霉
P7545
胰脂肪酶 来源于猪胰腺
O4139
奥利司他