等級
matrix substance for MALDI-MS
品質等級
化驗
≥99.0% (HPLC)
形狀
powder
技術
MALDI-MS: suitable
mp
123-126 °C
正離子痕跡
Ba: ≤5 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
K: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤10 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
吸收
>2000 at 337 nm (mol. absorption)
SMILES 字串
CC(=C/c1ccc(cc1)C(C)(C)C)\C=C(\C#N)C#N
InChI
1S/C17H18N2/c1-13(10-15(11-18)12-19)9-14-5-7-16(8-6-14)17(2,3)4/h5-10H,1-4H3/b13-9+
InChI 密鑰
OIASAVWSBWJWBR-UKTHLTGXSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
相關產品
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)