返回
反式-2-[3-(4-叔丁基苯基)-2-甲基-2-亚丙烯基]丙二腈
别名:
DCTB
经验公式(希尔记法):
C
17
H
18
N
2
CAS号:
300364-84-5
分子量:
250.34
Products
产品分类
building blocks (1)
分子量
熔点(°C)
物质形态
纯度
质量水平
官能团
马库什类别
马库什群组
筛选产品
Showing 1-2 of 2
比较
货号
说明
价格
727881
反式-2-[3-(4-叔丁基苯基)-2-甲基-2-亚丙烯基]丙二腈,
≥98%
展开
查看定价
87884
反式-2-[3-(4-叔丁基苯基)-2-甲基-2-亚丙烯基]丙二腈,
suitable for matrix substance for MALDI-MS, ≥99.0% (HPLC)