Merck
A9096
Sigma-Aldrich
ProteoMass 醛缩酶 MALDI-MS 标准品
vial of 10 nmol, average mol wt 39,211.28 Da by calculation
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
分子量
average mol wt 39,211.28 Da by calculation
质量水平
包装
vial of 10 nmol
应用
MALDI-MS 仪器用蛋白校准标准品。
法律信息
ProteoMass is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
相关产品
产品编号
说明
价格
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)