等级
matrix substance for MALDI-MS
质量水平
方案
≥99.5% (HPLC)
≥99.5%
表单
powder
分析物化学类别
glycans, lipids, peptides, proteins
技术
MALDI-MS: suitable
mp
156-158 °C (lit.)
溶解性
dioxane: 50 mg/mL, clear
痕量阳离子
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
适用性
suitable for matrix substance for MALDI-MS
SMILES字符串
CC(=O)c1c(O)cccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-5(9)8-6(10)3-2-4-7(8)11/h2-4,10-11H,1H3
InChI key
YPTJKHVBDCRKNF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
相关产品
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
实验方案
该聚糖质谱分析方案,被称之为干液滴法,基于原始的MALDI实验并依然是MS领域中最常用的方法。
Explore mass spectrometry analysis of glycans for glycomic & glycoproteomic neutral & acidic glycan analysis. See a general mass spec glycan analysis procedure.