等级
matrix substance for MALDI-MS
质量水平
方案
≥99.0% (HPLC)
组成
carbon content, 75.92% (theory)
hydrogen content, 6.37% (theory)
nitrogen content, 17.71% (theory)
分析物化学类别
oligonucleotides, peptides
技术
MALDI-MS: suitable
mp
185-187 °C (lit.)
痕量阳离子
Ba: ≤5.0 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5.0 mg/kg
Co: ≤5.0 mg/kg
Cr: ≤5.0 mg/kg
Cu: ≤5.0 mg/kg
K: ≤10 mg/kg
Mg: ≤5.0 mg/kg
Mn: ≤5.0 mg/kg
Na: ≤10 mg/kg
Ni: ≤5.0 mg/kg
Pb: ≤5.0 mg/kg
Zn: ≤5.0 mg/kg
适用性
suitable for matrix substance for MALDI-MS
SMILES字符串
Nc1cccc2c(N)cccc12
InChI
1S/C10H10N2/c11-9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)12/h1-6H,11-12H2
InChI key
KQSABULTKYLFEV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
包装
分析说明
相关产品
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
438.8 °F - DIN 51758
闪点(°C)
226 °C - DIN 51758
其他客户在看
实验方案
A short abstract on a method using QuEChERS and GC/MS/MS for determination of fipronil & fipronil sulfone.