等級
matrix substance for MALDI-MS
化驗
>99.0% (HPLC)
形狀
powder
分析物功能類別
polymers
分析物化學類別
glycans, lipids, organic molecules, peptides, proteins
技術
MALDI-MS: suitable
mp
200-207 °C
204-208 °C (lit.)
正離子痕跡
Ba: ≤5 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
K: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
&epsilon ;(消光係數)
>2000 at 337 nm
SMILES 字串
OC(=O)c1cc(O)ccc1O
InChI
1S/C7H6O4/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,8-9H,(H,10,11)
InChI 密鑰
WXTMDXOMEHJXQO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
实验方案
该聚糖质谱分析方案,被称之为干液滴法,基于原始的MALDI实验并依然是MS领域中最常用的方法。
Explore mass spectrometry analysis of glycans for glycomic & glycoproteomic neutral & acidic glycan analysis. See a general mass spec glycan analysis procedure.