Merck
所有图片(13)
主要文件
ZIQ7015T0C
Milli-Q
Milli-Q® IQ 7015 超纯和纯水净化系统
greener alternative
Produces ultrapure (Type 1) water and pure (Type 2) water with a production flow rate of 15 L/hr from tap water feed.
别名:
Type 1 Water System
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104206
NACRES:
NB.85
AC/DC 輸入
100 V / 230 V AC, 50-60 Hz
品質等級
產品線
Milli-Q® IQ
包裝
pkg of 1 unit
環保替代產品特色
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
參數
≤2 L/min distribution flow rate (Type I)
15 L/hr flow rate (Type II)
30 kg operating weight (66 lb)
300 L/day max. usage
system H × W × D
49.8 cm (19.6 in.) × 37.5 cm (14.8 in.) × 38 cm (15 in.)
輸入
feed water nature potable tap water
輸出
product water quality: type 1 water (18.2 MΩ·cm)
product water quality: type 2 water (> 5 MΩ·cm)
傅導性
0.055 μS/cm at 25 °C (Ultrapure Water)
<0.2 μS/cm at 25 °C (Pure Water)
環保替代類別
一般說明
Milli-Q® IQ 7015系统拥有先进的纯化介质、液压设计和软件功能。以紧凑、符合人体工学和智能的设计,始终如一的输出优质纯水和超纯水,并可满足不同用水需求。系统由四个独立单元组成:
  • Milli-Q® 纯水和超纯水产水单元,安装灵活多变、保养维护更加轻松。
  • 智能纯水储水箱,提供最大保护,阻挡一切外来污染。
  • 全新设计的E-POD® 取水点单元,快速方便地取用加压纯水(2级)。
  • Q-POD® 取水器,轻松取用优质超纯水(1级),从逐滴取水到2 L/min。
每个产水(水纯化)单元最多可配置4个POD取水器,每个都装有一体化的数字触摸屏,便于直观简单操作,便捷取水,以及远在台面另一端也能进行的快速数据访问。
独特设计包括产水前的自动清洗功能,确保只有优质的纯水进入水箱。结构紧凑的纯化装置和储水箱可安装在墙上或隐藏在工作台下,不占台面,优化实验室空间。
有关此产品的更多信息,请联系我们的 技术服务团队
應用
全面集成的现代化Milli-Q® IQ纯水和超纯水系统智能、直观、绿色。
系统产出的超纯水适用于灵敏的分析技术:HPLC、UHPLC、LC-MS、IC等各种色谱技术,以及元素分析的GF-AAS和ICP技术。也推荐用于生命科学领域,例如细胞生物学、分子生物学和生物化学。其他应用实例还包括纳米颗粒的制备和分析。
系统产出的纯水适用于常规实验室应用,包括缓冲液、试剂和pH溶液配制。还可用于配制微生物学培养基、组织学试剂和染色溶液,以及实验室设备进水(清洗机、制氢机等)。
特點和優勢
水纯化系统
  • 专利所有的ech2o® 无汞杀菌氧化紫外灯,灭活细菌并氧化有机杂质。
  • IPAK Gard® 预处理柱保护反渗透(RO)膜,提升系统性能。
  • IPAK Quanta® 精滤柱高效去除纯水中的微量离子和有机污染物。
  • 先进的反渗透技术保证恒定流速,减少耗水量并去除污染物。
  • Elix® 电去离子(EDI)模块生产稳定可靠的优质纯水,不需要维护保养且运行成本低。
  • 智能水箱(25 L, 50 L & 100 L)配有无缝集成空气过滤器和ASM ech2o® 无汞杀菌紫外灯,全面保障储水水质。
  • 稳定地供应低TOC(总有机碳)超纯水。
  • 重新设计的A10® 在线监测器实现准确的TOC检测。
  • 各种POD-Paks终端精制器可进一步确保水质匹配不同的应用需求。
  • E-POD® 和Q-POD®取水器小巧、符合人体工学、界面直观,且可定量取水,让实验室工作前所未有地轻松起来。
  • 所有耗材都带有e-Sure标签(基于RFID技术),确保耗材的品质、安全性和可追溯性。
  • 强大、集成的无纸化数据管理让水系统数据管理更加简单、快速。
  • 灵活多变、节省空间、不占台面的安装选择。纯化装置和水箱可存放在工作台上下或安装在墙上。或两者兼而有之,以满足您的空间要求。
  • “LabClose”休眠模式可在维持系统水质的同时节省能源。
  • 在经过ISO 9001和ISO 14001认证的生产基地生产。
MyMilli-Q数字化服务
MyMilli-Q远程护理提供全面的在线监控与维修功能,助您提高实验室生产率。
  • 通过电子邮件或短讯全天候地接收及时和定制化的系统提醒和警报通知。
  • 通过电脑或移动设备实时访问系统信息、性能、水质数据等。
  • 我们的服务团队提供快速的远程诊断,甚至有可能修复您的系统。
  • 全面的数据溯源性和轻松的数据访问和检索能力简化审计准备和实验室认证。
  • 在线管理您的服务和耗材合同。
其他說明
更环保的替代产品:系统已经针对全球变暖产生重大影响的7个维度进行了评估:借助正式授予的绿色替代产品标签,我们证明Milli-Q® IQ 7015系统使用了更少的塑料和更少的电力,并且完全不含汞。查看Milli-Q® IQ 7015系统的可持续性设计(DfS)记分卡。
使用说明
生物截留:微生物
作用方式:过滤和UV。
应用:实验室一般分析。
预期用途:水纯化。
使用说明:这一产品提供的水经0.22 μm除菌级膜过滤,并暴露在杀菌紫外线灯下。请参阅系统设备用户指南的“引言”部分(在系统包装箱的U盘中提供)。
储存声明:干燥储存
处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
  • 各国专用包装盒(包含当地语言的用户手册和适配当地电网的电源线)需要额外订购,该货号不包含此品。
  • 所示价格目前仅对应上述货号;随时可更改,恕不另行通知。
  • 该货号不包括随时间推移安装和正确操作水净化装置可能需要的耗材、配件和其他产品和/或服务。
  • 由于我们的客户都有特定的纯化水需求,因此我们建议您由我们的专家之一验证所购产品。我们将随时为您提供建议,请随时与我们联系!
使用说明:
  • 生物体截留:微生物。
  • 作用机制:过滤和UV。
  • 应用:一般实验室分析。
  • 预期用途:水纯化。
  • 使用说明:这一产品提供的水经0.22 μm除菌级膜过滤,并暴露在杀菌紫外线灯下,是符合FIFRA要求的设备。请参阅系统设备用户指南“引言”部分(在系统包装箱的U盘中提供)。
  • 储存声明:在干燥的地点储存。
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律資訊
A10 is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
E-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ECH2O is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MyMilli-Q is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
也與該產品經常一起購買
产品编号
说明
价格
访问文档库
Priyanka Shinde et al.
International journal of pharmaceutics, 588, 119795-119795 (2020-08-28)
Carvacrol (CV), a monoterpene possesses wide range of biological activities but has limited application due to low aqueous solubility and poor bioavailability. To address this issue and enhance bioavailability and efficacy of carvacrol, lecithin stabilized zein nanoparticles were investigated. Precipitation
Annamaria Nicolli et al.
International journal of environmental research and public health, 17(9) (2020-05-10)
The aim of this study was to evaluate the levels of As, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Se, Tl, V, and Zn, by inductively coupled plasma-mass spectrometry (ICP-MS) in the urine of two groups of
商品
View the suitability of ultrapure water from a Milli-Q system for the multi-elemental analysis (ICP-MS) of toxic metals in foods and drinking water.
View the suitability of Milli-Q® ultrapure water for the IC analysis of sugars and small organic acids in foods and beverages.
Explore the essential role of water in next-generation sequencing for accurate and efficient genomic analysis
An ultrafiltration cartridge can be placed at the outlet of a water purification system to deliver nuclease-free ultrapure water.
查看所有结果
相关内容
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15实验室纯水系统提供稳定品质的1级和2级纯水,使用简单直观,促进实验室的可持续性。
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 lab water systems provide consistent-quality Type 1 and Type 2 water, are intuitive to use, and can support your lab's sustainability goals.
Electrophysiology assays: Importance of ultrapure water and Biopak® cartridge filtration to avoid contamination.
Pesticides analysis by LC-MS needs pesticide-free reagent water, which can be reliably delivered by Milli-Q® IQ 7 ultrapure water systems. See data.
查看所有结果