推荐产品
AC/DC 輸入
100 V / 230 V AC, 50-60 Hz
品質等級
產品線
Milli-Q® IQ
包裝
pkg of 1 unit
環保替代產品特色
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
參數
≤2 L/min distribution flow rate (Type I)
100 L/day max. usage
26.0 kg operating weight (57.3 lb)
5 L/hr flow rate (Type II)
system H × W × D
49.8 cm (19.6 in.) × 31.5 cm (12.5 in.) × 38 cm (15 in.)
輸入
feed water nature potable tap water
輸出
product water quality: type 2 water (> 5 MΩ·cm)
product water quality: type 1 water (18.2 MΩ·cm)
傅導性
0.055 μS/cm at 25 °C (Ultrapure Water)
<0.2 μS/cm at 25 °C (Pure Water)
應用
PFAS testing
環保替代類別
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
- Milli-Q® 纯水和超纯水产水单元,安装灵活多变、保养维护更加轻松。
- 智能纯水储水箱,提供最大保护,阻挡一切外来污染。
- 全新设计的E-POD® 取水点单元,快速方便地取用加压纯水(2级)。
- Q-POD® 取水器,轻松取用优质超纯水(1级),从逐滴取水到2 L/min。
應用
系统产出的超纯水适用于灵敏的分析技术:HPLC、UHPLC、LC-MS、IC等各种色谱技术,以及元素分析的GF-AAS和ICP技术。也推荐用于生命科学领域,例如细胞生物学、分子生物学和生物化学。其他应用实例还包括纳米颗粒的制备和分析。
系统产出的纯水适用于常规实验室应用,包括缓冲液、试剂和pH溶液配制。还可用于配制微生物学培养基、组织学试剂和染色溶液,以及实验室设备进水(清洗机、制氢机等)。
特點和優勢
- 专利所有的ECH2O® 无汞杀菌氧化紫外灯,灭活细菌并氧化有机杂质。
- IPAK Gard® 预处理柱保护反渗透(RO)膜,提升系统性能。
- IPAK Quanta® 精滤柱高效去除纯水中的微量离子和有机污染物。
- 先进的反渗透技术保证恒定流速,减少耗水量并去除污染物。
- Elix® 电去离子(EDI)模块生产稳定可靠的优质纯水,不需要维护保养且运行成本低。
- 智能水箱(25 L, 50 L & 100 L)配有无缝集成空气过滤器和ASM ECH2O® 无汞杀菌紫外灯,全面保障储水水质。
- 稳定地供应低TOC(总有机碳)超纯水。
- 重新设计的A10® 在线监测器实现准确的TOC检测。
- 各种POD-Paks终端精制器可进一步确保水质匹配不同的应用需求。
- E-POD® 和Q-POD®取水器小巧、符合人体工学、界面直观,且可定量取水,让实验室工作前所未有地轻松起来。
- 所有耗材都带有e-Sure标签(基于RFID技术),确保耗材的品质、安全性和可追溯性。
- 强大、集成的无纸化数据管理让水系统数据管理更加简单、快速。
- 灵活多变、节省空间、不占台面的安装选择。纯化装置和水箱可存放在工作台上下或安装在墙上。或两者兼而有之,以满足您的空间要求。
- “LabClose”休眠模式可在维持系统水质的同时节省能源。
- 在经过ISO 9001和ISO 14001认证的生产基地生产。
MyMilli-Q™数字化服务
MyMilli-Q™远程护理提供全面的在线监控与维修功能,助您提高实验室生产率。
- 通过电子邮件或短讯全天候地接收及时和定制化的系统提醒和警报通知。
- 通过电脑或移动设备实时访问系统信息、性能、水质数据等。
- 我们的服务团队提供快速的远程诊断,甚至有可能修复您的系统。
- 全面的数据溯源性和轻松的数据访问和检索能力简化审计准备和实验室认证。
- 在线管理您的服务和耗材合同。
其他說明
生物截留:微生物
作用方式:过滤和UV。
应用:实验室一般分析。
预期用途:水纯化。
使用说明:这一产品提供的水经0.22 μm除菌级膜过滤,并暴露在杀菌紫外线灯下。请参阅系统设备用户指南的“引言”部分(在系统包装箱的U盘中提供)。
储存声明:干燥储存
处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
- 除该货号产品外,还需要订购装有用户手册(当地语言)和适用于当地电网的电源线的特定国家包装盒。
- 所示价格目前仅对应上述货号;随时可更改,恕不另行通知。
- 该货号不包括随时间推移安装和正确操作水纯化装置可能需要的耗材、配件和其他产品和/或服务。
- 由于我们的客户都有特定的纯化水需求,因此我们建议您由我们的专家之一验证所购产品。我们将随时为您提供建议,请随时与我们联系!
法律資訊
consumable
也與該產品經常一起購買
商品
Explore the unique properties of water, including its polarity, hydrogen bonding, and role as a universal solvent essential for life.
Which water grade is best suited for your specific analysis? Using the optimal water grade yields greater reliability and accuracy.
View the suitability of ultrapure water from a Milli-Q system for the multi-elemental analysis (ICP-MS) of toxic metals in foods and drinking water.
Pesticides analysis by LC-MS needs pesticide-free reagent water, which can be reliably delivered by Milli-Q® IQ 7 ultrapure water systems. See data.
相关内容
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15实验室纯水系统提供稳定品质的1级和2级纯水,使用简单直观,促进实验室的可持续性。
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 lab water systems provide consistent-quality Type 1 and Type 2 water, are intuitive to use, and can support your lab's sustainability goals.
Learn about various water contaminants, their sources, impacts on laboratory experiments, and effective removal methods.
Electrophysiology assays: Importance of ultrapure water and Biopak® cartridge filtration to avoid contamination.